Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RFWD2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RFWD2
          Gene Name:
          ring finger and WD repeat domain 2
          Gene Aliases:
          COP1, RNF200
          Chromosome Location:
          Chr.1: 175944826 - 176207279 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.523744
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 116336

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RFWD2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001001740.3 NP_001001740.1 1, 2 666
          NM_001286644.1 NP_001273573.1 1, 2 666
          NM_022457.6 NP_071902.2 1, 2 666
          XM_005245447.2 XP_005245504.1 1, 2 701
          XM_005245448.2 XP_005245505.1 1, 2 701
          XM_006711487.2 XP_006711550.1 1, 2 701
          XM_011509881.1 XP_011508183.1 1, 2 701
          XM_017002059.1 XP_016857548.1 1, 2 701
          XM_017002060.1 XP_016857549.1 1, 2 701
          XM_017002061.1 XP_016857550.1 1, 2 701
          XM_017002062.1 XP_016857551.1 1, 2 701
          XM_017002063.1 XP_016857552.1 1, 2 701
          XM_017002064.1 XP_016857553.1 1, 2 701
          XM_017002065.1 XP_016857554.1 1, 2 701
          XM_017002066.1 XP_016857555.1 1, 2 701
          XM_017002067.1 XP_016857556.1 1, 2 701
          XM_017002068.1 XP_016857557.1 1, 2 701
          XM_017002069.1 XP_016857558.1 1, 2 701
          XM_017002070.1 XP_016857559.1 1, 2 505
          XM_017002072.1 XP_016857561.1 1, 2 89
          XM_017002074.1 XP_016857563.1 1, 2 89
          XM_017002075.1 XP_016857564.1 1, 2 127
          XM_017002078.1 XP_016857567.1 1, 2 55
          XM_017002079.1 XP_016857568.1 1, 2 482
          GenBank mRNA AF508940.1 - 1, 2 400
          AF527539.1 - 1, 2 663
          AK314750.1 - 1, 2 598
          AY509921.1 - 1, 2 400
          BC020845.1 - 1, 2 573
          BC039723.1 - 1, 2 113
          BC094728.1 - 1, 2 654 5271629
          BG717002.1 - 1, 2 674
          KJ534928.1 - 1, 2 400
          KJ534929.1 - 1, 2 400
          KJ534930.1 - 1, 2 400
          KJ534931.1 - 1, 2 400
          KJ534932.1 - 1, 2 400
          KJ534933.1 - 1, 2 400
          KJ534992.1 - 1, 2 400
          KJ535061.1 - 1, 2 400
          KJ535076.1 - 1, 2 400

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to ionizing radiation
          protein ubiquitination
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline