Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          APP
          Gene Name:
          amyloid beta precursor protein
          Gene Aliases:
          AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2
          Chromosome Location:
          Chr.21: 25880550 - 26171128 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434980
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 118200

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: APP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000484.3 NP_000475.1 12 1675
          NM_001136016.3 NP_001129488.1 11 1599
          NM_001136129.2 NP_001129601.1 9 1282
          NM_001136130.2 NP_001129602.1 11 1507
          NM_001136131.2 NP_001129603.1 10 1337
          NM_001204301.1 NP_001191230.1 12 1675
          NM_001204302.1 NP_001191231.1 11 1618
          NM_001204303.1 NP_001191232.1 10 1450
          NM_201413.2 NP_958816.1 11 1618
          NM_201414.2 NP_958817.1 10 1450
          GenBank mRNA A02759.1 - 10 1396
          AF282245.1 - 9 1209
          AK294534.1 - 11 1454
          AK295373.1 - 2 175
          AK295621.1 - 11 1560
          AK296229.1 - 10 1337
          AK297229.1 - 8 813
          AK297412.1 - 9 1179
          AK298861.1 - 9 1352
          AK312326.1 - 12 1540
          BC065529.1 - 11 1549 6152423
          M16765.1 - 5 410
          M28373.1 - 9 1181
          X06989.1 - 11 1542
          Y00264.1 - 10 1397

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to yeast
          suckling behavior
          platelet degranulation
          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          protein phosphorylation
          cellular copper ion homeostasis
          endocytosis
          response to oxidative stress
          cell adhesion
          regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          Notch signaling pathway
          axonogenesis
          mating behavior
          locomotory behavior
          axo-dendritic transport
          cholesterol metabolic process
          adult locomotory behavior
          visual learning
          cellular process
          response to lead ion
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of peptidase activity
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          axon midline choice point recognition
          neuron remodeling
          dendrite development
          antibacterial humoral response
          antifungal humoral response
          extracellular matrix organization
          forebrain development
          neuron projection development
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of protein binding
          cellular protein metabolic process
          innate immune response
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          collateral sprouting in absence of injury
          regulation of synapse structure or activity
          defense response to Gram-negative bacterium
          defense response to Gram-positive bacterium
          neuromuscular process controlling balance
          synaptic growth at neuromuscular junction
          neuron apoptotic process
          smooth endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          cellular response to cAMP
          cellular response to norepinephrine stimulus
          amyloid fibril formation
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          DNA binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          receptor binding
          protein binding
          heparin binding
          peptidase activator activity
          enzyme binding
          identical protein binding
          transition metal ion binding
          PTB domain binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lmjtd:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0