Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KIFC3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KIFC3
          Gene Name:
          kinesin family member C3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 57758217 - 57863053 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.23131
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 118440

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KIFC3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001130099.1 NP_001123571.1 5, 6 906
          NM_001130100.1 NP_001123572.1 6, 7 962
          NM_001318710.1 NP_001305639.1 6, 7 843
          NM_001318711.1 NP_001305640.1 6, 7 1004
          NM_001318712.1 NP_001305641.1 4, 5 579
          NM_001318713.1 NP_001305642.1 4, 5 981
          NM_001318714.1 NP_001305643.1 7, 8 1351
          NM_001318715.1 NP_001305644.1 6, 7 940
          NM_005550.3 NP_005541.3 6, 7 962
          NR_134678.1 6, 7 1146
          XM_005255937.1 XP_005255994.1 8, 9 1471
          XM_005255944.1 XP_005256001.1 6, 7 825
          XM_006721188.1 XP_006721251.1 9, 10 1549
          XM_011523075.1 XP_011521377.1 6, 7 1129
          XM_011523076.1 XP_011521378.1 6, 7 1129
          XM_011523077.1 XP_011521379.1 6, 7 928
          XM_011523078.1 XP_011521380.1 6, 7 731
          XM_011523079.1 XP_011521381.1 6, 7 1066
          XM_017023219.1 XP_016878708.1 9, 10 1518
          XM_017023220.1 XP_016878709.1 9, 10 1695
          XM_017023221.1 XP_016878710.1 8, 9 1471
          XM_017023222.1 XP_016878711.1 10, 11 1713
          XM_017023223.1 XP_016878712.1 6, 7 846
          XM_017023224.1 XP_016878713.1 8, 9 1380
          XM_017023225.1 XP_016878714.1 4, 5 1950
          XM_017023226.1 XP_016878715.1 7, 8 1223
          XM_017023227.1 XP_016878716.1 7, 8 1223
          GenBank mRNA AB209290.1 - 6, 7 897
          AF004426.1 - 2, 3 348
          AK091891.1 - 1259
          AK291737.1 - 5, 6 801
          AK296995.1 - 6, 7 842
          AK299431.1 - 6, 7 904
          AK302743.1 - 4, 5 579
          AK303021.1 - 4, 5 909
          AK304132.1 - 6, 7 950
          AK307846.1 - 6, 7 920
          BC001211.1 - 6, 7 931 3503847
          BC034234.1 - 7, 8 1291 5296397
          BC041132.1 - 6, 7 792 5760988
          BC047051.1 - 6, 7 1090 5297265

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          microtubule binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule-based movement
          Golgi organization
          visual perception
          zonula adherens maintenance
          epithelial cell-cell adhesion
          microtubule motor activity
          protein binding
          ATP binding
          microtubule binding
          ATP-dependent microtubule motor activity, minus-end-directed
          ATPase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mc8hj:80/100.66.75.242:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0