Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATP1B1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATP1B1
          Gene Name:
          ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 1
          Gene Aliases:
          ATP1B
          Chromosome Location:
          Chr.1: 169106709 - 169132722 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.291196
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 120217

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATP1B1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001677.3 NP_001668.1 1, 2 212
          GenBank mRNA AK290181.1 - 1, 2 225
          AY545986.1 - 1, 2 91
          BC000006.2 - 1, 2 177 3506311
          BQ934151.1 - 2, 3 416
          BT009787.1 - 1, 2 91
          CR407616.1 - 1, 2 91
          U16799.1 - 1, 2 136

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          positive regulation of defense response to virus by host
          cellular calcium ion homeostasis
          cellular sodium ion homeostasis
          cell adhesion
          potassium ion import
          establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient
          regulation of gene expression
          regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling
          cellular potassium ion homeostasis
          positive regulation of ATPase activity
          ion transmembrane transport
          sodium ion export from cell
          protein transport into plasma membrane raft
          ATP metabolic process
          protein stabilization
          leukocyte migration
          relaxation of cardiac muscle
          cardiac muscle contraction
          protein localization to plasma membrane
          membrane repolarization
          membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential
          cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          ATP hydrolysis coupled transmembrane transport
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          xenophagy
          positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity
          positive regulation of sodium ion export from cell
          positive regulation of calcium:sodium antiporter activity
          positive regulation of potassium ion import
          regulation of cardiac conduction
          potassium ion import across plasma membrane
          ATPase activator activity
          sodium:potassium-exchanging ATPase activity
          protein binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          drug binding
          ATPase activity
          MHC class II protein complex binding
          potassium ion binding
          sodium ion binding
          ATPase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0