Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATP5A1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATP5A1
          Gene Name:
          ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit 1, cardiac muscle
          Gene Aliases:
          ATP5A, ATP5AL2, ATPM, COXPD22, HEL-S-123m, MC5DN4, MOM2, OMR, ORM, hATP1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 46084144 - 46104233 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.298280
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 120364

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATP5A1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001001935.2 NP_001001935.1 5 765
          NM_001001937.1 NP_001001937.1 6 715
          NM_001257334.1 NP_001244263.1 5 626
          NM_001257335.1 NP_001244264.1 5 1028
          NM_004046.5 NP_004037.1 5 692
          XM_017025789.1 XP_016881278.1 5 634
          GenBank mRNA AK092735.1 - 5 707
          AK098765.1 - 5 624
          AK129739.1 - 5 635
          AK129900.1 - 5 635
          AK289457.1 - 5 961
          AK294804.1 - 3 778
          AK302272.1 - 5 569
          AK310051.1 - 5 990
          BC003119.1 - 1 15
          BC007299.1 - 2 135
          BC008028.2 - 2 262
          BC011384.1 - 5 623 3867375
          BC016046.1 - 5 610 4646761
          BC019310.1 - 5 623 2823663
          BC028335.1 - 5 612
          BC039135.1 - 5 605 3873390
          BC042694.1 - 5 605
          BC064562.1 - 5 623 5582043
          BC067385.1 - 5 635 5491013
          BT007209.1 - 5 570
          CD244623.1 - 5 651
          D14710.1 - 5 633
          FJ224309.1 - 5 628
          X59066.1 - 5 628
          X65460.1 - 5 584

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of endothelial cell proliferation
          lipid metabolic process
          ATP biosynthetic process
          embryo development
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport
          protein binding
          ATP binding
          ATPase activity
          transmembrane transporter activity
          MHC class I protein binding
          poly(A) RNA binding
          proton-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism
          proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-29f27:80/100.66.78.233:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0