Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BCL2L1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BCL2L1
          Gene Name:
          BCL2 like 1
          Gene Aliases:
          BCL-XL/S, BCL2L, BCLX, Bcl-X, PPP1R52
          Chromosome Location:
          Chr.20: 31664452 - 31723999 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.516966
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 120716

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BCL2L1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001191.3 NP_001182.1 2 687
          NM_001317919.1 NP_001304848.1 2 669
          NM_001317920.1 NP_001304849.1 2 324
          NM_001317921.1 NP_001304850.1 2 453
          NM_001322239.1 NP_001309168.1 2 342
          NM_001322240.1 NP_001309169.1 2 471
          NM_001322242.1 NP_001309171.1 2 324
          NM_138578.2 NP_612815.1 2 687
          NR_134257.1 1 188
          XM_011528964.2 XP_011527266.1 2 306
          XM_017027993.1 XP_016883482.1 2 312
          GenBank mRNA AK290968.1 - 2 457
          BC019307.1 - 2 442 2823498
          BM554265.1 - 2 426
          BT007208.1 - 1 76
          BX359456.2 - 2 359
          CR936637.1 - 2 473
          DR156871.1 - 2 233
          KU177938.1 - 1 76
          KU177939.1 - 1 76
          KU177940.1 - 1 76
          Z23115.1 - 1 210
          Z23116.1 - 1 210

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001289716, NM_009743, NM_001289739, NM_001289717, U10102, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytokinesis
          ovarian follicle development
          in utero embryonic development
          release of cytochrome c from mitochondria
          endocytosis
          mitotic cell cycle checkpoint
          germ cell development
          spermatogenesis
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          apoptotic mitochondrial changes
          fertilization
          suppression by virus of host apoptotic process
          response to cytokine
          growth
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of neuron apoptotic process
          response to cycloheximide
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          neuron apoptotic process
          regulation of mitochondrial membrane potential
          cellular process regulating host cell cycle in response to virus
          mitochondrion morphogenesis
          cellular response to amino acid stimulus
          cellular response to alkaloid
          cellular response to gamma radiation
          apoptotic process in bone marrow
          negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          hepatocyte apoptotic process
          negative regulation of execution phase of apoptosis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity
          BH3 domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0