Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NLGN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NLGN3
          Gene Name:
          neuroligin 3
          Gene Aliases:
          HNL3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 71144389 - 71175307 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.438877
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 121061

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NLGN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001166660.1 NP_001160132.1 6 2980
          NM_001321276.1 NP_001308205.1 7 2527
          NM_018977.3 NP_061850.2 7 3040
          NM_181303.1 NP_851820.1 8 3100
          XM_006724662.3 XP_006724725.2 9 2915
          XM_006724663.3 XP_006724726.1 9 3107
          XM_011530974.2 XP_011529276.1 8 3029
          GenBank mRNA AB040913.1 - 5 2270
          AF217411.1 - 7 3001
          AK074814.1 - 2 1339
          AK296217.1 - 5 2335
          BC051715.1 - 7 2972 5258980
          BX641059.1 - 7 2523

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cell adhesion molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          receptor-mediated endocytosis
          neuron cell-cell adhesion
          synapse assembly
          learning
          visual learning
          adult behavior
          social behavior
          axon extension
          oligodendrocyte differentiation
          modulation of synaptic transmission
          synapse organization
          positive regulation of synapse assembly
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          rhythmic synaptic transmission
          excitatory postsynaptic potential
          inhibitory postsynaptic potential
          long-term synaptic potentiation
          positive regulation of dendritic spine development
          negative regulation of dendritic spine morphogenesis
          vocalization behavior
          negative regulation of excitatory postsynaptic potential
          postsynaptic membrane assembly
          presynaptic membrane assembly
          positive regulation of inhibitory postsynaptic potential
          regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of protein localization to synapse
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          regulation of terminal button organization
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of synaptic vesicle clustering
          positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          receptor activity
          protein binding
          neurexin family protein binding
          cell adhesion molecule binding
          carboxylic ester hydrolase activity
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0