Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MIF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MIF
          Gene Name:
          macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor)
          Gene Aliases:
          GIF, GLIF, MMIF
          Chromosome Location:
          Chr.22: 23894378 - 23895222 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.407995
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 122485
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MIF
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002415.1 NP_002406.1 3 398
          GenBank mRNA AF469046.1 - 3 301
          AK311929.1 - 3 393
          BC000447.2 - 3 382 2821346
          BC007676.1 - 3 366 3605756
          BC008914.2 - 3 352 3615896
          BC013976.2 - 3 397 4130651
          BC022414.1 - 3 399 4243461
          BC053376.1 - 3 335 6047427
          BT007148.1 - 3 301
          CR407644.1 - 3 301
          CR456520.1 - 3 321
          CR541651.1 - 3 301
          JQ846015.1 - 3 301
          L10612.1 - 3 375
          M25639.1 - 3 351
          M95775.1 - 3 275
          Z23063.1 - 3 301

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031051, XM_008773846, FQ229019, U20999, FQ223656, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010798, AK008939, L10613, BC100605, BC024895, and others.

          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00236988_g1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          decarboxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          prostaglandin biosynthetic process
          negative regulation of mature B cell apoptotic process
          inflammatory response
          cell surface receptor signaling pathway
          cell aging
          cell proliferation
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of protein kinase A signaling
          carboxylic acid metabolic process
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of B cell proliferation
          positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          negative regulation of cellular protein metabolic process
          negative regulation of myeloid cell apoptotic process
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of phosphorylation
          regulation of macrophage activation
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          innate immune response
          positive regulation of fibroblast proliferation
          positive regulation of cytokine secretion
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          leukocyte migration
          positive chemotaxis
          positive regulation of prostaglandin secretion involved in immune response
          positive regulation of myeloid leukocyte cytokine production involved in immune response
          protein homotrimerization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          negative regulation of cell cycle arrest
          positive regulation of arachidonic acid secretion
          negative regulation of cell aging
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production
          dopachrome isomerase activity
          receptor binding
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          protein binding
          chemoattractant activity
          phenylpyruvate tautomerase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2gfbh:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0