Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MAPK8 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MAPK8
Gene Name:
mitogen-activated protein kinase 8
Gene Aliases:
JNK, JNK-46, JNK1, JNK1A2, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1, SAPK1c
Chromosome Location:
Chr.10: 48306639 - 48439360 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.138211
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
1225
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MAPK8
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001278547.1
NP_001265476.1
2
343
NM_001278548.1
NP_001265477.1
1
160
NM_001323302.1
NP_001310231.1
4
606
NM_001323320.1
NP_001310249.1
2
343
NM_001323321.1
NP_001310250.1
2
343
NM_001323322.1
NP_001310251.1
4
606
NM_001323323.1
NP_001310252.1
3
412
NM_001323324.1
NP_001310253.1
2
343
NM_001323325.1
NP_001310254.1
3
537
NM_001323326.1
NP_001310255.1
3
412
NM_001323327.1
NP_001310256.1
3
537
NM_001323328.1
NP_001310257.1
3
412
NM_001323329.1
NP_001310258.1
2
343
NM_001323330.1
NP_001310259.1
3
537
NM_001323331.1
NP_001310260.1
3
537
NM_139046.3
NP_620634.1
4
606
NM_139049.3
NP_620637.1
4
606
NR_136583.1
2
343
NR_136584.1
2
343
NR_136585.1
2
343
GenBank mRNA
AB451231.1
-
1
111
AB451271.1
-
1
111
AB451354.1
-
1
111
AB451398.1
-
1
111
AK292523.1
-
2
239
BC130570.1
-
1
173
40146601
BC130572.1
-
1
173
40146603
BC144063.1
-
1
173
9052583
DA159335.1
-
2
343
DQ234352.1
-
1
111
L26318.1
-
1
129
U34822.1
-
1
123
U35004.1
-
1
129
U35005.1
-
1
124
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein phosphorylation
response to stress
JNK cascade
JUN phosphorylation
response to UV
positive regulation of gene expression
regulation of macroautophagy
peptidyl-serine phosphorylation
peptidyl-threonine phosphorylation
regulation of histone deacetylation
positive regulation of cyclase activity
negative regulation of protein binding
regulation of protein localization
Fc-epsilon receptor signaling pathway
regulation of circadian rhythm
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
rhythmic process
regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of protein metabolic process
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to mechanical stimulus
positive regulation of deacetylase activity
positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
protein serine/threonine kinase activity
JUN kinase activity
protein binding
ATP binding
kinase activity
enzyme binding
histone deacetylase regulator activity
histone deacetylase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vsgnr:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0