Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MAGI2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MAGI2
          Gene Name:
          membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 2
          Gene Aliases:
          ACVRIP1, AIP-1, AIP1, ARIP1, MAGI-2, SSCAM
          Chromosome Location:
          Chr.7: 78017055 - 79453805 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.603842
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 126711

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MAGI2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001301128.1 NP_001288057.1 4 941
          NM_012301.3 NP_036433.2 4 941
          XM_011516718.1 XP_011515020.1 4 1172
          XM_011516719.2 XP_011515021.1 3 4460
          XM_011516720.2 XP_011515022.1 3 9450
          XM_017012840.1 XP_016868329.1 4 1172
          XM_017012841.1 XP_016868330.1 4 1172
          XM_017012842.1 XP_016868331.1 4 1172
          XM_017012843.1 XP_016868332.1 4 1172
          XM_017012844.1 XP_016868333.1 4 1172
          XM_017012845.1 XP_016868334.1 4 1172
          XM_017012846.1 XP_016868335.1 4 1172
          XM_017012847.1 XP_016868336.1 4 7409
          XM_017012848.1 XP_016868337.1 3 4457
          XM_017012849.1 XP_016868338.1 3 4457
          XM_017012850.1 XP_016868339.1 4 1172
          XM_017012851.1 XP_016868340.1 4 1172
          XM_017012852.1 XP_016868341.1 4 1172
          GenBank mRNA AB014605.2 - 4 922
          AF038563.1 - 4 941
          AK297353.1 - 4 926
          AK297580.1 - 3 500
          AK298988.1 - 4 816
          BC150277.1 - 4 922 9007255

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of receptor internalization
          planar cell polarity pathway involved in axis elongation
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of neuron projection development
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          negative regulation of activin receptor signaling pathway
          nerve growth factor signaling pathway
          receptor clustering
          protein heterooligomerization
          negative regulation of protein kinase B signaling
          SMAD protein signal transduction
          mitotic cell cycle arrest
          glomerular visceral epithelial cell development
          neuroligin clustering involved in postsynaptic membrane assembly
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          positive regulation of synaptic vesicle clustering
          signal transducer activity
          protein binding
          phosphatase binding
          receptor signaling complex scaffold activity
          beta-1 adrenergic receptor binding
          SMAD binding
          type II activin receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0