Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Unternehmensdienstleistungen
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MPLKIP SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MPLKIP
Gene Name:
M-phase specific PLK1 interacting protein
Gene Aliases:
ABHS, C7orf11, ORF20, TTD4
Chromosome Location:
Chr.7: 40132743 - 40134652 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654989
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
129151
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MPLKIP
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_138701.3
NP_619646.1
2
553
GenBank mRNA
AK290098.1
-
2
582
BC026265.1
-
2
518
4699982
BG501110.1
-
2
553
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001109452.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
mitotic nuclear division
cell division
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0