Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NDRG2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NDRG2
          Gene Name:
          NDRG family member 2
          Gene Aliases:
          SYLD
          Chromosome Location:
          Chr.14: 21016763 - 21070872 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.525205
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 133763

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NDRG2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001282211.1 NP_001269140.1 3, 4 224
          NM_001282212.1 NP_001269141.1 4, 5 498
          NM_001282213.1 NP_001269142.1 4, 5 503
          NM_001282214.1 NP_001269143.1 4, 5 491
          NM_001282215.1 NP_001269144.1 4, 5 321
          NM_001320329.1 NP_001307258.1 4, 5 1156
          NM_016250.2 NP_057334.1 4, 5 346
          NM_201535.1 NP_963293.1 5, 6 388
          NM_201536.1 NP_963294.1 3, 4 279
          NM_201537.1 NP_963831.1 4, 5 321
          NM_201538.1 NP_963832.1 3, 4 256
          NM_201539.1 NP_963833.1 4, 5 298
          NM_201540.1 NP_963834.1 5, 6 365
          NM_201541.1 NP_963835.1 4, 5 323
          XM_011536996.2 XP_011535298.1 5, 6 375
          XM_011536997.1 XP_011535299.1 5, 6 376
          XM_011536998.1 XP_011535300.1 5, 6 366
          XM_011536999.1 XP_011535301.1 3, 4 771
          XM_011537001.1 XP_011535303.1 4, 5 329
          XM_011537002.1 XP_011535304.1 4, 5 475
          XM_017021480.1 XP_016876969.1 5, 6 327
          XM_017021481.1 XP_016876970.1 5, 6 366
          XM_017021482.1 XP_016876971.1 5, 6 375
          XM_017021483.1 XP_016876972.1 4, 5 259
          XM_017021484.1 XP_016876973.1 4, 5 301
          XM_017021485.1 XP_016876974.1 5, 6 366
          XM_017021486.1 XP_016876975.1 5, 6 376
          XM_017021487.1 XP_016876976.1 4, 5 285
          XM_017021488.1 XP_016876977.1 4, 5 326
          XM_017021489.1 XP_016876978.1 4, 5 431
          XM_017021490.1 XP_016876979.1 3, 4 223
          XM_017021491.1 XP_016876980.1 3, 4 258
          XM_017021492.1 XP_016876981.1 4, 5 329
          XM_017021493.1 XP_016876982.1 4, 5 475
          XM_017021494.1 XP_016876983.1 5, 6 327
          XM_017021495.1 XP_016876984.1 4, 5 259
          XM_017021496.1 XP_016876985.1 3, 4 258
          GenBank mRNA AB033074.1 - 3, 4 208
          AF087872.1 - 3, 4 262
          AF159092.3 - 4, 5 269
          AF304051.1 - 5, 6 388
          AK024521.1 - 5, 6 321
          AK057843.1 - 4, 5 292
          AK057847.1 - 3, 4 256
          AK096999.1 - 4, 5 1156
          AK130029.1 - 3, 4 194
          AK293514.1 - 3, 4 224
          AL136574.1 - 3, 4 233
          AW163815.1 - 4, 5 267
          BC010458.1 - 3, 4 227 4215141
          BC011240.1 - 4, 5 281 4153602
          BC093038.1 - 4, 5 322 4811718
          BG818977.1 - 4, 5 302
          BI759006.1 - 5, 6 307
          BM810623.1 - 4, 5 262
          BX247987.1 - 4, 5 357
          BX248031.1 - 2, 3 185
          BX647091.1 - 1, 2 421
          BX647748.1 - 4, 5 438
          CB153966.1 - 3, 4 322
          CR749252.1 - 4, 5 491
          DA065447.1 - 4, 5 498

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cytokine production
          signal transduction
          regulation of vascular endothelial growth factor production
          Wnt signaling pathway
          substantia nigra development
          cell differentiation
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          regulation of platelet-derived growth factor production
          molecular_function
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-7wptj:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0