Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AKR1C3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AKR1C3
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C3
          Gene Aliases:
          DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 5048766 - 5107686 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.78183
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 13535
          Validated

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM51331
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AKR1C3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001253908.1 NP_001240837.1 1, 2 138
          NM_001253909.1 NP_001240838.1 1, 2 161
          NM_003739.5 NP_003730.4 1, 2 161
          GenBank mRNA AB018580.1 - 1, 2 139
          AF149416.2 - 1, 2 103
          AK290365.1 - 1, 2 121
          AK296701.1 - 1, 2 123
          AK310940.1 - 1, 2 119
          AK315411.1 - 1, 2 121
          AV761799.2 - 1, 2 163
          BC019230.1 - 1, 2 118 3682448
          BG547635.1 - 1, 2 162
          D17793.1 - 1, 2 143
          S68288.1 - 1, 2 102

          Back To Top

          추가 정보


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00366267_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          retinoid metabolic process
          prostaglandin metabolic process
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to nutrient
          steroid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          cellular response to starvation
          positive regulation of cell death
          farnesol catabolic process
          cyclooxygenase pathway
          keratinocyte differentiation
          cellular response to reactive oxygen species
          progesterone metabolic process
          retinol metabolic process
          retinal metabolic process
          multicellular organismal macromolecule metabolic process
          daunorubicin metabolic process
          doxorubicin metabolic process
          regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          testosterone biosynthetic process
          renal absorption
          cellular response to cadmium ion
          cellular response to calcium ion
          cellular response to prostaglandin stimulus
          cellular response to corticosteroid stimulus
          cellular response to jasmonic acid stimulus
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          negative regulation of retinoic acid biosynthetic process
          regulation of testosterone biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          retinal dehydrogenase activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          prostaglandin H2 endoperoxidase reductase activity
          prostaglandin D2 11-ketoreductase activity
          geranylgeranyl reductase activity
          ketoreductase activity
          prostaglandin-F synthase activity
          15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          testosterone dehydrogenase (NAD+) activity
          testosterone 17-beta-dehydrogenase (NADP+) activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase activity
          indanol dehydrogenase activity
          delta4-3-oxosteroid 5beta-reductase activity
          NADP-retinol dehydrogenase activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0