Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KAT2B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KAT2B
          Gene Name:
          lysine acetyltransferase 2B
          Gene Aliases:
          CAF, P/CAF, PCAF
          Chromosome Location:
          Chr.3: 20040032 - 20154404 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533055
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 137314

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KAT2B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003884.4 NP_003875.3 5 1213
          XM_005265528.4 XP_005265585.1 5 838
          XM_017007423.1 XP_016862912.1 6 668
          XM_017007424.1 XP_016862913.1 5 764
          GenBank mRNA BC060823.1 - 5 818 30336561
          BC070075.1 - 5 883 30333414
          U57317.2 - 5 1225

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin remodeling
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          protein acetylation
          cell cycle arrest
          Notch signaling pathway
          memory
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of protein ADP-ribosylation
          positive regulation of neuron projection development
          viral process
          N-terminal peptidyl-lysine acetylation
          internal peptidyl-lysine acetylation
          peptidyl-lysine acetylation
          cellular response to insulin stimulus
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of chromatin binding
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3 acetylation
          histone H3-K9 acetylation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of gene expression, epigenetic
          positive regulation of vasodilation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          cellular response to parathyroid hormone stimulus
          positive regulation of histone H3-K14 acetylation
          positive regulation of histone H3-K9 acetylation
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          transcription cofactor activity
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          protein binding
          transcription factor binding
          acetyltransferase activity
          protein kinase binding
          protein complex binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0