Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TCOF1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TCOF1
Gene Name:
treacle ribosome biogenesis factor 1
Gene Aliases:
MFD1, TCS, TCS1, treacle
Chromosome Location:
Chr.5: 150357639 - 150400308 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.519672
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
138704
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TCOF1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000356.3
NP_000347.2
2, 3
283
NM_001008657.2
NP_001008657.1
2, 3
283
NM_001135243.1
NP_001128715.1
2, 3
283
NM_001135244.1
NP_001128716.1
2, 3
283
NM_001135245.1
NP_001128717.1
2, 3
283
NM_001195141.1
NP_001182070.1
2, 3
283
XM_005268502.3
XP_005268559.1
2, 3
220
XM_005268503.3
XP_005268560.1
2, 3
220
XM_005268504.3
XP_005268561.1
2, 3
220
XM_005268505.3
XP_005268562.1
2, 3
220
XM_005268506.3
XP_005268563.1
2, 3
220
XM_005268507.3
XP_005268564.1
2, 3
220
XM_005268508.3
XP_005268565.1
2, 3
220
XM_005268509.3
XP_005268566.1
2, 3
220
XM_011537678.2
XP_011535980.1
2, 3
220
XM_017009792.1
XP_016865281.1
2, 3
220
XM_017009793.1
XP_016865282.1
2, 3
220
XM_017009794.1
XP_016865283.1
2, 3
220
XM_017009795.1
XP_016865284.1
2, 3
220
GenBank mRNA
AK225284.1
-
2, 3
208
AK296918.1
-
2, 3
208
AK303611.1
-
2, 3
208
AK307586.1
-
2, 3
208
AY460334.1
-
2, 3
175
BC011764.2
-
2, 3
204
3616898
BC014559.2
-
2, 3
204
4025673
BC016144.1
-
2, 3
203
BC027252.1
-
2, 3
131
BC033093.1
-
2, 3
204
4577077
DC377932.1
-
2, 3
287
U40847.1
-
2, 3
268
U76366.1
-
2, 3
250
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
RNA metabolism protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
skeletal system development
transport
transporter activity
protein binding
poly(A) RNA binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0