Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PROX1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PROX1
          Gene Name:
          prospero homeobox 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 213983239 - 214041510 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.741808
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 142335

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PROX1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001270616.1 NP_001257545.1 2 1601
          NM_002763.4 NP_002754.2 2 1274
          XM_005273194.1 XP_005273251.1 2 1600
          XM_005273195.4 XP_005273252.1 2 1629
          XM_011509771.1 XP_011508073.1 3 1708
          XM_011509772.2 XP_011508074.1 2 1497
          XM_011509773.2 XP_011508075.1 2 1138
          XM_017001832.1 XP_016857321.1 2 1458
          XM_017001833.1 XP_016857322.1 2 1458
          GenBank mRNA BC024201.2 - 2 1258 3532312
          U44060.1 - 2 1592

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell fate determination
          kidney development
          liver development
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          lymphangiogenesis
          lens development in camera-type eye
          hepatocyte cell migration
          transcription, DNA-templated
          brain development
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of gene expression
          positive regulation of endothelial cell migration
          dorsal spinal cord development
          dentate gyrus development
          cerebellar granule cell differentiation
          neural tube development
          neuron differentiation
          skeletal muscle thin filament assembly
          lung development
          olfactory placode formation
          pancreas development
          response to nutrient levels
          regulation of circadian rhythm
          otic placode formation
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of viral genome replication
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          optic placode formation involved in camera-type eye formation
          venous blood vessel morphogenesis
          ventricular cardiac myofibril assembly
          cardiac muscle cell differentiation
          atrial cardiac muscle tissue morphogenesis
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          retina morphogenesis in camera-type eye
          embryonic retina morphogenesis in camera-type eye
          endocardium formation
          positive regulation of sarcomere organization
          ventricular septum morphogenesis
          aorta smooth muscle tissue morphogenesis
          positive regulation of heart growth
          lymphatic endothelial cell differentiation
          regulation of transcription involved in lymphatic endothelial cell fate commitment
          branching involved in pancreas morphogenesis
          lens fiber cell morphogenesis
          hepatocyte differentiation
          negative regulation of bile acid biosynthetic process
          hepatocyte proliferation
          acinar cell differentiation
          neuronal stem cell population maintenance
          positive regulation of cell cycle checkpoint
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          positive regulation of forebrain neuron differentiation
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          transcription corepressor activity
          protein binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          transcription regulatory region DNA binding
          DBD domain binding
          LBD domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0