Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MAPK8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MAPK8
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase 8
          Gene Aliases:
          JNK, JNK-46, JNK1, JNK1A2, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1, SAPK1c
          Chromosome Location:
          Chr.10: 48306639 - 48439360 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.138211
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 143168

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MAPK8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001278547.1 NP_001265476.1 6 699
          NM_001278548.1 NP_001265477.1 5 516
          NM_001323302.1 NP_001310231.1 8 962
          NM_001323320.1 NP_001310249.1 6 699
          NM_001323321.1 NP_001310250.1 6 699
          NM_001323322.1 NP_001310251.1 8 962
          NM_001323323.1 NP_001310252.1 7 768
          NM_001323324.1 NP_001310253.1 6 699
          NM_001323325.1 NP_001310254.1 7 893
          NM_001323326.1 NP_001310255.1 7 768
          NM_001323327.1 NP_001310256.1 7 893
          NM_001323328.1 NP_001310257.1 7 768
          NM_001323329.1 NP_001310258.1 6 699
          NM_001323330.1 NP_001310259.1 7 893
          NM_001323331.1 NP_001310260.1 7 893
          NM_139046.3 NP_620634.1 8 962
          NM_139049.3 NP_620637.1 8 962
          NR_136583.1 6 699
          NR_136584.1 6 699
          NR_136585.1 6 699
          GenBank mRNA AB451231.1 - 5 467
          AB451271.1 - 5 467
          AB451354.1 - 5 467
          AB451398.1 - 5 467
          AK292523.1 - 6 595
          BC130570.1 - 5 529 40146601
          BC130572.1 - 5 529 40146603
          BC144063.1 - 5 529 9052583
          DQ234352.1 - 5 467
          L26318.1 - 5 485
          U34822.1 - 5 479
          U35004.1 - 5 485
          U35005.1 - 5 480

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          response to stress
          JNK cascade
          JUN phosphorylation
          response to UV
          positive regulation of gene expression
          regulation of macroautophagy
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of histone deacetylation
          positive regulation of cyclase activity
          negative regulation of protein binding
          regulation of protein localization
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          rhythmic process
          regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of protein metabolic process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to mechanical stimulus
          positive regulation of deacetylase activity
          positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
          protein serine/threonine kinase activity
          JUN kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          enzyme binding
          histone deacetylase regulator activity
          histone deacetylase binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0