Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NTRK3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NTRK3
          Gene Name:
          neurotrophic receptor tyrosine kinase 3
          Gene Aliases:
          GP145-TrkC, TRKC, gp145(trkC)
          Chromosome Location:
          Chr.15: 87859749 - 88256796 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.185701
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 143657

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NTRK3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001007156.2 NP_001007157.1 11 1522
          NM_001012338.2 NP_001012338.1 11 1522
          NM_001320134.1 NP_001307063.1 9 1232
          NM_001320135.1 NP_001307064.1 9 1123
          NM_002530.3 NP_002521.2 11 1522
          XM_006720543.3 XP_006720606.1 9 1831
          XM_006720545.3 XP_006720608.1 9 1831
          XM_006720548.3 XP_006720611.1 9 1831
          XM_006720549.3 XP_006720612.1 9 1831
          XM_011521637.2 XP_011519939.1 9 1831
          XM_011521638.2 XP_011519940.1 9 1831
          XM_017022240.1 XP_016877729.1 10 1702
          XM_017022241.1 XP_016877730.1 9 1187
          XM_017022242.1 XP_016877731.1 9 1831
          XM_017022243.1 XP_016877732.1 9 1183
          XM_017022244.1 XP_016877733.1 9 1085
          XM_017022245.1 XP_016877734.1 10 1140
          XM_017022246.1 XP_016877735.1 9 1241
          XM_017022249.1 XP_016877738.1 9 1831
          XM_017022250.1 XP_016877739.1 9 1831
          XM_017022251.1 XP_016877740.1 2 202
          XM_017022253.1 XP_016877742.1 9 1831
          XM_017022254.1 XP_016877743.1 9 1831
          GenBank mRNA AK302504.1 - 9 1082
          BC013693.1 - 9 1221 4181574
          BT007291.1 - 9 1216
          KJ534904.1 - 9 1216
          KJ534905.1 - 9 1216
          S76475.1 - 9 1231
          S76476.1 - 9 1231
          U05012.1 - 10 1371

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          neuron migration
          negative regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          heart development
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          modulation by virus of host transcription
          positive regulation of cell migration
          activation of protein kinase B activity
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          neurotrophin signaling pathway
          mechanoreceptor differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          response to ethanol
          protein autophosphorylation
          ephrin receptor signaling pathway
          neuron fate specification
          response to axon injury
          positive regulation of axon extension involved in regeneration
          negative regulation of astrocyte differentiation
          positive regulation of positive chemotaxis
          response to corticosterone
          positive regulation of synapse assembly
          negative regulation of cell death
          lens fiber cell differentiation
          cellular response to retinoic acid
          cochlea development
          activation of GTPase activity
          positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          p53 binding
          GPI-linked ephrin receptor activity
          neurotrophin receptor activity
          protein binding
          ATP binding
          neurotrophin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0