Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MBD1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MBD1
Gene Name:
methyl-CpG binding domain protein 1
Gene Aliases:
CXXC3, PCM1, RFT
Chromosome Location:
Chr.18: 50266882 - 50281774 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.405610
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
144321
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MBD1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001204136.1
NP_001191065.1
5, 6
920
NM_001204137.1
NP_001191066.1
5, 6
920
NM_001204138.1
NP_001191067.1
5, 6
920
NM_001204139.1
NP_001191068.1
5, 6
920
NM_001204140.1
NP_001191069.1
5, 6
920
NM_001204141.1
NP_001191070.1
5, 6
920
NM_001204142.1
NP_001191071.1
5, 6
920
NM_001204143.1
NP_001191072.1
5, 6
701
NM_001204151.2
NP_001191080.1
5, 6
920
NM_001323942.1
NP_001310871.1
5, 6
920
NM_001323947.1
NP_001310876.1
5, 6
920
NM_001323949.1
NP_001310878.1
5, 6
912
NM_001323950.1
NP_001310879.1
5, 6
920
NM_001323951.1
NP_001310880.1
5, 6
920
NM_001323952.1
NP_001310881.1
5, 6
920
NM_001323953.1
NP_001310882.1
5, 6
927
NM_001323954.1
NP_001310883.1
5, 6
920
NM_002384.2
NP_002375.1
5, 6
920
NM_015844.2
NP_056669.2
5, 6
920
NM_015845.3
NP_056670.2
5, 6
920
NM_015846.3
NP_056671.2
5, 6
920
NM_015847.3
NP_056723.2
5, 6
920
XM_005258271.2
XP_005258328.1
5, 6
667
XM_006722456.2
XP_006722519.1
5, 6
667
XM_011525991.1
XP_011524293.1
5, 6
667
XM_011525993.2
XP_011524295.1
5, 6
667
XM_011525994.2
XP_011524296.1
5, 6
667
XM_011525998.2
XP_011524300.1
5, 6
667
XM_011525999.1
XP_011524301.1
5, 6
667
XM_011526001.1
XP_011524303.1
5, 6
667
XM_011526002.1
XP_011524304.1
5, 6
667
XM_011526003.2
XP_011524305.1
5, 6
667
XM_011526006.1
XP_011524308.1
5, 6
667
XM_011526007.1
XP_011524309.1
5, 6
667
XM_017025751.1
XP_016881240.1
5, 6
667
XM_017025752.1
XP_016881241.1
5, 6
667
XM_017025753.1
XP_016881242.1
5, 6
667
XM_017025754.1
XP_016881243.1
5, 6
667
XM_017025755.1
XP_016881244.1
5, 6
667
XM_017025756.1
XP_016881245.1
5, 6
667
XM_017025757.1
XP_016881246.1
5, 6
667
XM_017025758.1
XP_016881247.1
5, 6
667
XM_017025759.1
XP_016881248.1
5, 6
667
XM_017025760.1
XP_016881249.1
5, 6
667
XM_017025761.1
XP_016881250.1
5, 6
667
XM_017025762.1
XP_016881251.1
5, 6
667
XM_017025763.1
XP_016881252.1
5, 6
667
XM_017025764.1
XP_016881253.1
5, 6
667
XM_017025765.1
XP_016881254.1
5, 6
667
XM_017025766.1
XP_016881255.1
5, 6
667
XM_017025767.1
XP_016881256.1
5, 6
667
XM_017025768.1
XP_016881257.1
5, 6
667
XM_017025769.1
XP_016881258.1
5, 6
667
XM_017025770.1
XP_016881259.1
5, 6
667
XM_017025771.1
XP_016881260.1
5, 6
667
XM_017025772.1
XP_016881261.1
5, 6
667
XM_017025773.1
XP_016881262.1
5, 6
667
XM_017025774.1
XP_016881263.1
5, 6
667
XM_017025775.1
XP_016881264.1
5, 6
667
XM_017025776.1
XP_016881265.1
5, 6
667
XM_017025777.1
XP_016881266.1
5, 6
667
GenBank mRNA
AB209765.1
-
2, 3
257
AF078830.1
-
4, 5
483
AF078831.1
-
4, 5
483
AF078832.1
-
4, 5
483
AF078833.1
-
4, 5
483
AJ564845.1
-
5, 6
622
AK225889.1
-
5, 6
830
AK225948.1
-
5, 6
626
AK291519.1
-
5, 6
921
AK295401.1
-
5, 6
652
AK300759.1
-
5, 6
701
AK302004.1
-
5, 6
612
BC033242.1
-
5, 6
646
5432943
BC047353.1
-
5, 6
605
EF488685.1
-
4, 5
483
Y10746.1
-
5, 6
622
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001011924, XM_008772105, XM_006254911, XM_006254913, XM_006254914, and others.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
methylation-dependent chromatin silencing
transcription from RNA polymerase II promoter
heart development
aging
response to fluoxetine
neuron differentiation
response to nutrient levels
response to estradiol
response to cocaine
regulation of DNA methylation
negative regulation of transcription, DNA-templated
negative regulation of astrocyte differentiation
DNA binding
chromatin binding
protein binding
zinc ion binding
methyl-CpG binding
double-stranded methylated DNA binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0