Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HNF4A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HNF4A
          Gene Name:
          hepatocyte nuclear factor 4 alpha
          Gene Aliases:
          FRTS4, HNF4, HNF4a7, HNF4a8, HNF4a9, HNF4alpha, MODY, MODY1, NR2A1, NR2A21, TCF, TCF14
          Chromosome Location:
          Chr.20: 44355801 - 44432845 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.116462
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 144546

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HNF4A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000457.4 NP_000448.3 4 547
          NM_001030003.2 NP_001025174.1 4 368
          NM_001030004.2 NP_001025175.1 4 368
          NM_001258355.1 NP_001245284.1 5 638
          NM_001287182.1 NP_001274111.1 5 590
          NM_001287183.1 NP_001274112.1 5 590
          NM_001287184.1 NP_001274113.1 5 590
          NM_175914.4 NP_787110.2 4 368
          NM_178849.2 NP_849180.1 4 547
          NM_178850.2 NP_849181.1 4 547
          XM_005260407.3 XP_005260464.1 5 667
          GenBank mRNA AB307703.1 - 4 403
          AY680696.1 - 4 368
          AY680697.1 - 4 368
          AY680698.1 - 4 368
          BC137539.1 - 4 469 9021539
          BC137540.1 - 4 469 9021540
          HQ692860.1 - 4 430
          HQ692868.1 - 4 364
          HQ692869.1 - 4 430
          X76930.1 - 4 422
          X87870.1 - 4 502
          X87871.1 - 4 487
          X87872.1 - 4 523
          Z49825.1 - 5 623

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          ornithine metabolic process
          lipid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          xenobiotic metabolic process
          establishment of tissue polarity
          sex differentiation
          blood coagulation
          negative regulation of cell proliferation
          response to glucose
          regulation of gastrulation
          regulation of lipid metabolic process
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          cell differentiation
          negative regulation of cell growth
          intracellular receptor signaling pathway
          regulation of microvillus assembly
          negative regulation of protein import into nucleus, translocation
          response to drug
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          glucose homeostasis
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          cell-cell junction organization
          positive regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of insulin secretion
          response to cAMP
          lipid homeostasis
          phospholipid homeostasis
          SMAD protein signal transduction
          triglyceride homeostasis
          negative regulation of activation of JAK2 kinase activity
          positive regulation of cholesterol homeostasis
          fatty-acyl-CoA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          steroid hormone receptor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          fatty acid binding
          protein binding
          zinc ion binding
          palmitoyl-CoA hydrolase activity
          protein homodimerization activity
          transcription regulatory region DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8kj9j:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0