Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other INHBA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          INHBA
          Gene Name:
          inhibin beta A subunit
          Gene Aliases:
          EDF, FRP
          Chromosome Location:
          Chr.7: 41685101 - 41710532 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.28792
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 144964

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: INHBA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002192.2 NP_002183.1 2 549
          XM_017012174.1 XP_016867663.1 4 2441
          XM_017012175.1 XP_016867664.1 2 2125
          XM_017012176.1 XP_016867665.1 4 2309
          GenBank mRNA AF218018.1 - 2 508
          AK222742.1 - 1 378
          AK290584.1 - 2 512
          AU137531.1 - 2 549
          BC007858.2 - 2 519 4299832
          J03634.1 - 1 387
          M13436.1 - 1 538

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_017128, XM_008771715, XM_008771712, XM_008771716, XM_006254001, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008380, BC053527, X69619, AK135474, AK134991, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          ovarian follicle development
          hair follicle development
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          defense response
          cell cycle arrest
          cell surface receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          nervous system development
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          striatal medium spiny neuron differentiation
          cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          activin receptor signaling pathway
          endodermal cell differentiation
          growth
          negative regulation of phosphorylation
          odontogenesis
          response to drug
          hemoglobin biosynthetic process
          progesterone secretion
          regulation of MAPK cascade
          negative regulation of interferon-gamma biosynthetic process
          negative regulation of B cell differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          negative regulation of macrophage differentiation
          negative regulation of cell cycle
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          positive regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          negative regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          mesodermal cell differentiation
          cell development
          palate development
          positive regulation of ovulation
          SMAD protein signal transduction
          eyelid development in camera-type eye
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          cellular response to cholesterol
          GABAergic neuron differentiation
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          hormone activity
          protein binding
          growth factor activity
          peptide hormone binding
          inhibin binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity
          type II activin receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jz86s:80/100.66.72.197:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0