Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other F2R SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          F2R
          Gene Name:
          coagulation factor II thrombin receptor
          Gene Aliases:
          CF2R, HTR, PAR-1, PAR1, TR
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76716043 - 76735780 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.482562
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 146257

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: F2R
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001311313.1 NP_001298242.1 3 985
          NM_001992.4 NP_001983.2 2 863
          GenBank mRNA AK297131.1 - 2 556
          AK308169.1 - 2 863
          AK314202.1 - 2 785
          BC002464.2 - 2 778 3343051
          BC051909.1 - 2 784 6172703
          BT007279.1 - 2 598
          M62424.1 - 2 822

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing
          negative regulation of glomerular filtration
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          inflammatory response
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          platelet activation
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell migration
          response to lipopolysaccharide
          regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of JAK-STAT cascade
          homeostasis of number of cells within a tissue
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of calcium ion transport
          regulation of sensory perception of pain
          platelet dense granule organization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          thrombin receptor signaling pathway
          negative regulation of renin secretion into blood stream
          positive regulation of interleukin-8 secretion
          positive regulation of interleukin-6 secretion
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          thrombin receptor activity
          G-protein beta-subunit binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0