Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LIPH SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Liph
          Gene Name:
          lipase, member H
          Gene Aliases:
          C130037N08Rik, D16Wsu119e, H06, Lpdlr, P3, PLA1B, lpd1, lpd2, mPA-PLA1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 21953817 - 21995542 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.33192
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 152982

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Liph
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001083894.1 NP_001077363.1 2 393
          NM_001289581.1 NP_001276510.1 2 393
          NM_001289582.1 NP_001276511.1 2 393
          NM_153404.3 NP_700453.1 2 393
          GenBank mRNA AK035498.1 - 2 348
          AK048150.1 - 2 292
          AK134352.1 - 2 352
          AK136503.1 - 2 356
          AK137278.1 - 2 365
          AK161067.1 - 2 337
          AK162492.1 - 2 359
          AY093499.1 - 2 220
          BC037489.1 - 2 311 4487939

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          lipid catabolic process
          phospholipase activity
          heparin binding
          prenylcysteine methylesterase activity
          lipase activity
          hydrolase activity
          1-oxa-2-oxocycloheptane lactonase activity
          sulfolactone hydrolase activity
          3,4-dihydrocoumarin hydrolase activity
          butyrolactone hydrolase activity
          endosulfan lactone lactonase activity
          L-ascorbate 6-phosphate lactonase activity
          Ser-tRNA(Thr) hydrolase activity
          Ala-tRNA(Pro) hydrolase activity
          Cys-tRNA(Pro) hydrolase activity
          Ser(Gly)-tRNA(Ala) hydrolase activity
          all-trans-retinyl-palmitate hydrolase, all-trans-retinol forming activity
          retinyl-palmitate esterase activity
          carboxylic ester hydrolase activity
          mannosyl-oligosaccharide 1,6-alpha-mannosidase activity
          mannosyl-oligosaccharide 1,3-alpha-mannosidase activity
          methyl indole-3-acetate esterase activity
          methyl salicylate esterase activity
          methyl jasmonate esterase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0