Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DLGAP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DLGAP1
          Gene Name:
          DLG associated protein 1
          Gene Aliases:
          DAP-1, DAP-1-ALPHA, DAP-1-BETA, DAP1, DLGAP1A, DLGAP1B, GKAP, SAPAP1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 3496032 - 4455307 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.594640
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 15363

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DLGAP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003809.2 NP_001003809.1 9 1863
          NM_001242761.1 NP_001229690.1 12 3220
          NM_001242762.1 NP_001229691.1 9 1806
          NM_001242763.1 NP_001229692.1 10 1920
          NM_001242764.1 NP_001229693.1 9 1836
          NM_001242765.1 NP_001229694.1 9 1863
          NM_001242766.1 NP_001229695.1 10 1893
          NM_001308390.1 NP_001295319.1 10 1918
          NM_004746.3 NP_004737.2 12 3220
          XM_005258171.2 XP_005258228.1 13 3291
          XM_005258172.1 XP_005258229.1 13 3286
          XM_005258173.3 XP_005258230.2 11 2082
          XM_005258174.4 XP_005258231.1 10 2139
          XM_006722367.3 XP_006722430.1 11 2250
          XM_017026080.1 XP_016881569.1 10 2219
          XM_017026081.1 XP_016881570.1 9 1883
          XM_017026082.1 XP_016881571.1 10 2038
          XM_017026083.1 XP_016881572.1 9 2108
          XM_017026084.1 XP_016881573.1 9 2105
          XM_017026085.1 XP_016881574.1 9 2098
          GenBank mRNA AB000276.1 - 9 1806
          AB000277.1 - 9 2760
          AK294717.1 - 9 1806
          AK294747.1 - 10 1893
          AK294777.1 - 10 1843
          AK299880.1 - 9 1836
          AK304101.1 - 12 3202
          AK316099.1 - 12 3220
          BC136453.1 - 9 2752 9020442
          BC136454.1 - 9 2752 9020443
          U67988.1 - 10 1810

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_008767428, XM_008767429, XM_008767431, XM_008767433, XM_008767430, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001128181, NM_027712, NM_001128180, NM_177639, AK035763, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chemical synaptic transmission
          protein binding
          protein domain specific binding
          protein complex binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0