Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MSH2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Msh2
          Gene Name:
          mutS homolog 2 (E. coli)
          Gene Aliases:
          AI788990
          Chromosome Location:
          Chr.17: 87672557 - 87723713 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.4619
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 155431

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Msh2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_008628.2 NP_032654.1 3 633
          GenBank mRNA AK051960.1 - 3 630
          AK157842.1 - 3 646
          AK166179.1 - 3 619
          BC047117.1 - 3 641 4951173
          BC050897.1 - 3 616 6401835
          U21011.1 - 3 650
          X81143.1 - 3 633

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          meiotic mismatch repair
          in utero embryonic development
          somatic recombination of immunoglobulin genes involved in immune response
          oxidative phosphorylation
          DNA repair
          mismatch repair
          postreplication repair
          double-strand break repair
          meiotic gene conversion
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell cycle
          cell cycle arrest
          reciprocal meiotic recombination
          germ cell development
          determination of adult lifespan
          male gonad development
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to X-ray
          response to UV-B
          somatic hypermutation of immunoglobulin genes
          somatic recombination of immunoglobulin gene segments
          B cell mediated immunity
          B cell differentiation
          intra-S DNA damage checkpoint
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          negative regulation of neuron apoptotic process
          maintenance of DNA repeat elements
          negative regulation of reciprocal meiotic recombination
          isotype switching
          negative regulation of DNA recombination
          positive regulation of helicase activity
          nucleotide binding
          magnesium ion binding
          four-way junction DNA binding
          Y-form DNA binding
          heteroduplex DNA loop binding
          double-strand/single-strand DNA junction binding
          DNA binding
          damaged DNA binding
          double-stranded DNA binding
          single-stranded DNA binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          DNA-dependent ATPase activity
          ATPase activity
          centromeric DNA binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          mismatched DNA binding
          guanine/thymine mispair binding
          single base insertion or deletion binding
          dinucleotide insertion or deletion binding
          single guanine insertion binding
          single thymine insertion binding
          dinucleotide repeat insertion binding
          oxidized purine DNA binding
          MutLalpha complex binding
          protein homodimerization activity
          ADP binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-sj4nz:80/100.66.77.235:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0