Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MECP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MECP2
          Gene Name:
          methyl-CpG binding protein 2
          Gene Aliases:
          AUTSX3, MRX16, MRX79, MRXS13, MRXSL, PPMX, RS, RTS, RTT
          Chromosome Location:
          Chr.X: 154021800 - 154097731 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.200716
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 15599

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MECP2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001110792.1 NP_001104262.1 2 417
          NM_001316337.1 NP_001303266.1 4 709
          NM_004992.3 NP_004983.1 3 541
          XM_005274682.4 XP_005274739.1 4 615
          XM_006724819.3 XP_006724882.1 2 401
          XM_011531166.2 XP_011529468.1 2 428
          XM_017029533.1 XP_016885022.1 6 1041
          GenBank mRNA AF158180.1 - 3 482
          AJ132917.1 - 2 390
          AK289444.1 - 3 516
          AY541280.1 - 2 358
          BC011612.1 - 2 399 3956518
          BI767019.1 - 4 639
          BX538060.1 - 2 407
          GQ203293.1 - 3 541
          GQ203294.1 - 3 541
          GQ203295.1 - 3 541
          GQ896382.1 - 3 541
          GU479943.1 - 3 541
          GU812285.1 - 2 315
          GU812286.1 - 2 315
          HM020402.1 - 3 541
          HM156733.1 - 3 541
          HQ127345.1 - 2 315
          HQ141377.1 - 2 315
          HQ141378.1 - 3 541
          HQ154629.1 - 3 541
          KU178174.1 - 2 315
          KU178175.1 - 2 315
          KU178176.1 - 2 315
          L37298.1 - 2 396
          X89430.1 - 1 286
          X99686.1 - 2 389
          Y12643.1 - 2 379

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          behavioral fear response
          response to hypoxia
          startle response
          neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          inositol metabolic process
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c
          chromatin silencing
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          transcription, DNA-templated
          glutamine metabolic process
          cellular biogenic amine metabolic process
          synapse assembly
          heart development
          respiratory gaseous exchange
          long-term memory
          locomotory behavior
          protein localization
          glucocorticoid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          adult locomotory behavior
          visual learning
          response to radiation
          pathogenesis
          post-embryonic development
          response to ionizing radiation
          response to lead ion
          dendrite development
          histone methylation
          histone acetylation
          proprioception
          sensory perception of pain
          cerebellum development
          ventricular system development
          negative regulation of histone methylation
          cardiolipin metabolic process
          response to estradiol
          negative regulation of histone acetylation
          social behavior
          neuron maturation
          negative regulation of neuron apoptotic process
          regulation of DNA methylation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          phosphatidylcholine metabolic process
          negative regulation of astrocyte differentiation
          catecholamine secretion
          positive regulation of synapse assembly
          excitatory postsynaptic potential
          long-term synaptic potentiation
          four-way junction DNA binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity
          mRNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          methyl-CpG binding
          double-stranded methylated DNA binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          siRNA binding
          histone deacetylase binding
          poly(A) RNA binding
          unmethylated CpG binding
          protein N-terminus binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0