Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other F2RL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          F2rl1
          Gene Name:
          coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1
          Gene Aliases:
          Gpcr11, PAR-2, Par2
          Chromosome Location:
          Chr.13: 95511718 - 95525240 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1614
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 157432

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: F2rl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_007974.4 NP_032000.3 2 1293
          GenBank mRNA AK144986.1 - 2 1277
          AK158462.1 - 2 1281
          AK160916.1 - 2 1281
          AX785009.1 - 2 1252
          BC025432.1 - 2 1278 5006769
          Z48043.1 - 2 1252

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          T cell activation involved in immune response
          immune system process
          positive regulation of leukocyte chemotaxis
          positive regulation of cytokine secretion involved in immune response
          positive regulation of glomerular filtration
          inflammatory response
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          blood coagulation
          negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of actin filament depolymerization
          positive regulation of pseudopodium assembly
          positive regulation of superoxide anion generation
          positive regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway
          negative regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          chemokine (C-C motif) ligand 2 secretion
          neutrophil activation
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of eosinophil degranulation
          innate immune response
          positive regulation of vasodilation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of JNK cascade
          negative regulation of JNK cascade
          positive regulation of JNK cascade
          interleukin-1 beta secretion
          leukocyte migration
          positive regulation of chemotaxis
          positive regulation of positive chemotaxis
          defense response to virus
          positive regulation of phagocytosis, engulfment
          establishment of endothelial barrier
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          thrombin receptor signaling pathway
          leukocyte proliferation
          positive regulation of neutrophil mediated killing of gram-negative bacterium
          interleukin-10 secretion
          interferon-gamma secretion
          chemokine secretion
          negative regulation of chemokine secretion
          mature conventional dendritic cell differentiation
          positive regulation of renin secretion into blood stream
          positive regulation of interleukin-8 secretion
          positive regulation of interleukin-6 secretion
          G-protein alpha-subunit binding
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          thrombin receptor activity
          G-protein beta-subunit binding
          heterotrimeric G-protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hdb68:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0