Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GRN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Grn
          Gene Name:
          granulin
          Gene Aliases:
          Pgrn, epithelin
          Chromosome Location:
          Chr.11: 102430322 - 102436809 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1568
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 157911

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Grn
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_008175.4 NP_032201.2 12 1812
          GenBank mRNA AK013678.1 - 12 1628
          AK018744.1 - 12 1653
          AK147932.1 - 12 1629
          AK149570.1 - 12 1630
          AK150205.1 - 12 1628
          AK150338.1 - 12 1617
          AK150420.1 - 12 1616
          AK150717.1 - 12 1628
          AK150746.1 - 12 1630
          AK150881.1 - 12 1630
          AK151007.1 - 12 1628
          AK151162.1 - 12 1630
          AK151343.1 - 12 1628
          AK151713.1 - 12 1628
          AK151756.1 - 12 1628
          AK152048.1 - 12 1628
          AK152087.1 - 12 1628
          AK152118.1 - 12 1617
          AK152213.1 - 12 1617
          AK152705.1 - 12 1628
          AK152765.1 - 12 1628
          AK152944.1 - 12 1617
          AK153183.1 - 12 1618
          AK153269.1 - 12 1627
          AK153289.1 - 12 1628
          AK153418.1 - 12 1628
          AK153470.1 - 12 1628
          AK154492.1 - 12 1628
          AK159397.1 - 12 1617
          AK159428.1 - 12 1617
          AK159557.1 - 12 1628
          AK159809.1 - 12 1628
          AK160022.1 - 12 1617
          AK160033.1 - 12 1628
          AK160074.1 - 12 1617
          AK185467.1 - 1 141
          BC037047.1 - 11 1609
          BC049943.1 - 12 1614
          BC129849.1 - 12 1612 40109630
          BC129850.1 - 12 1612 40109631
          M86736.1 - 12 1610
          X62321.1 - 11 1593

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blastocyst hatching
          embryo implantation
          positive regulation of neuron projection development
          response to estradiol
          chondrocyte proliferation
          synaptic vesicle endocytosis
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          male mating behavior
          positive regulation of dendritic spine development
          neural precursor cell proliferation
          cytokine activity
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-7psf8:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline