Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other LIPC SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Lipc
Gene Name:
lipase, hepatic
Gene Aliases:
AI256194, HL, Hpl
Chromosome Location:
Chr.9: 70798128 - 70952221 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.390187
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
158119
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Lipc
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_008280.2
NP_032306.2
9
1847
GenBank mRNA
AK158285.1
-
9
1698
AK158360.1
-
9
1698
BC021841.1
-
9
1847
5124139
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
lipase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
lipid metabolic process
fatty acid metabolic process
fatty acid biosynthetic process
triglyceride metabolic process
phosphatidylserine metabolic process
cholesterol metabolic process
heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
lipid catabolic process
triglyceride catabolic process
cholesterol transport
chylomicron remodeling
very-low-density lipoprotein particle remodeling
low-density lipoprotein particle remodeling
high-density lipoprotein particle remodeling
chylomicron remnant clearance
low-density lipoprotein particle clearance
cholesterol homeostasis
phosphatidylethanolamine metabolic process
neutral lipid catabolic process
phosphatidylcholine metabolic process
phosphatidic acid metabolic process
glycerophospholipid catabolic process
protein oligomerization
triglyceride homeostasis
regulation of plasma lipoprotein particle levels
lysophospholipase activity
triglyceride lipase activity
protein binding
heparin binding
lipid binding
phosphatidylcholine 1-acylhydrolase activity
lipase activity
transferase activity, transferring acyl groups
hydrolase activity
low-density lipoprotein particle binding
apolipoprotein binding
chylomicron binding
heparan sulfate proteoglycan binding
acylglycerol lipase activity
carboxylic ester hydrolase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vnb2r:80/100.66.79.197:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0