Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BCL2L1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcl2l1
          Gene Name:
          BCL2-like 1
          Gene Aliases:
          Bcl(X)L, Bcl-XL, Bcl2l, BclX, bcl-x, bcl2-L-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 152758732 - 152832581 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.238213
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 160838

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Bcl2l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001289716.1 NP_001276645.1 2 913
          NM_001289717.1 NP_001276646.1 2 758
          NM_001289739.1 NP_001276668.1 2 913
          NM_009743.5 NP_033873.3 2 707
          GenBank mRNA AK146461.1 - 2 863
          AK150028.1 - 2 650
          AK172250.1 - 2 674
          BC089016.1 - 2 661 30606568
          BC089017.1 - 1 498 30605282
          L35049.1 - 2 711
          U10101.1 - 1 469
          U10102.1 - 2 706
          U51277.1 - 2 846
          U51278.1 - 1 571
          U51279.1 - 2 704
          X83574.1 - 1 469

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_138578, Z23115, CR936637, BT007208, BC019307, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001033672, NM_001033670, NM_031535, XM_006235264, XM_006235265, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytokinesis
          ovarian follicle development
          in utero embryonic development
          release of cytochrome c from mitochondria
          response to ischemia
          apoptotic process
          mitotic cell cycle checkpoint
          germ cell development
          spermatogenesis
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to radiation
          fertilization
          response to virus
          suppression by virus of host apoptotic process
          response to cytokine
          growth
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of neuron apoptotic process
          response to cycloheximide
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          neuron apoptotic process
          regulation of mitochondrial membrane potential
          cellular process regulating host cell cycle in response to virus
          mitochondrion morphogenesis
          cellular response to amino acid stimulus
          cellular response to alkaloid
          cellular response to gamma radiation
          apoptotic process in bone marrow
          negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          hepatocyte apoptotic process
          negative regulation of execution phase of apoptosis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process
          protein heterodimerization activity
          BH domain binding
          BH3 domain binding
          MDM2/MDM4 family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0