Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CDKN1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CDKN1A
          Gene Name:
          cyclin dependent kinase inhibitor 1A
          Gene Aliases:
          CAP20, CDKN1, CIP1, MDA-6, P21, SDI1, WAF1, p21CIP1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 36676460 - 36687339 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.370771
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 1621
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price 6,301.00
          Your Price
          Online offer:
          6301.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CDKN1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000389.4 NP_000380.1 3 1800
          NM_001220777.1 NP_001207706.1 3 1745
          NM_001220778.1 NP_001207707.1 3 1910
          NM_001291549.1 NP_001278478.1 4 1952
          NM_078467.2 NP_510867.1 4 1747
          GenBank mRNA AB209881.1 - 3 1757
          BC000312.2 - 3 1894 2821049
          BC001935.1 - 3 1755 2823668
          BC013967.2 - 3 1758 2822909
          BQ941282.1 - 1 345
          L25610.1 - 3 1753
          L26165.1 - 3 1753
          U03106.1 - 3 1751
          U09579.1 - 3 1769

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00355782_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator kinase inhibitor kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          G1/S transition of mitotic cell cycle
          G2/M transition of mitotic cell cycle
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
          cell cycle arrest
          Ras protein signal transduction
          negative regulation of cell proliferation
          response to toxic substance
          response to X-ray
          response to organonitrogen compound
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of B cell proliferation
          organ regeneration
          cellular response to extracellular stimulus
          regulation of protein import into nucleus, translocation
          cellular response to amino acid starvation
          cellular response to heat
          negative regulation of phosphorylation
          response to drug
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of programmed cell death
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          response to arsenic-containing substance
          positive regulation of fibroblast proliferation
          protein stabilization
          response to corticosterone
          response to hyperoxia
          intestinal epithelial cell maturation
          cellular response to ionizing radiation
          cellular response to UV-B
          mitotic cell cycle arrest
          cellular senescence
          replicative senescence
          stress-induced premature senescence
          intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of cyclin-dependent protein kinase activity
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          regulation of DNA biosynthetic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          protein binding
          cyclin-dependent protein kinase activating kinase activity
          cyclin binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-l4hk6:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0