Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other KIFC3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
KIFC3
Gene Name:
kinesin family member C3
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.16: 57758217 - 57863053 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.23131
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
16508
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: KIFC3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001130099.1
NP_001123571.1
9, 10
1479
NM_001130100.1
NP_001123572.1
10, 11
1535
NM_001318710.1
NP_001305639.1
10, 11
1416
NM_001318711.1
NP_001305640.1
10, 11
1577
NM_001318712.1
NP_001305641.1
8, 9
1152
NM_001318713.1
NP_001305642.1
8, 9
1554
NM_001318714.1
NP_001305643.1
11, 12
1924
NM_001318715.1
NP_001305644.1
10, 11
1513
NM_005550.3
NP_005541.3
10, 11
1535
NR_134678.1
10, 11
1719
XM_005255937.1
XP_005255994.1
12, 13
2044
XM_005255944.1
XP_005256001.1
10, 11
1398
XM_006721188.1
XP_006721251.1
13, 14
2122
XM_011523075.1
XP_011521377.1
10, 11
1702
XM_011523076.1
XP_011521378.1
10, 11
1702
XM_011523077.1
XP_011521379.1
10, 11
1501
XM_011523078.1
XP_011521380.1
10, 11
1304
XM_011523079.1
XP_011521381.1
10, 11
1639
XM_017023219.1
XP_016878708.1
13, 14
2091
XM_017023220.1
XP_016878709.1
13, 14
2268
XM_017023221.1
XP_016878710.1
12, 13
2044
XM_017023222.1
XP_016878711.1
14, 15
2286
XM_017023223.1
XP_016878712.1
10, 11
1419
XM_017023224.1
XP_016878713.1
12, 13
1953
XM_017023225.1
XP_016878714.1
8, 9
2523
XM_017023226.1
XP_016878715.1
11, 12
1796
XM_017023227.1
XP_016878716.1
11, 12
1796
GenBank mRNA
AB209290.1
-
10, 11
1470
AF004426.1
-
6, 7
921
AK091891.1
-
672
AK291737.1
-
9, 10
1374
AK295926.1
-
5, 6
497
AK296995.1
-
10, 11
1415
AK299431.1
-
10, 11
1477
AK302743.1
-
8, 9
1152
AK303021.1
-
8, 9
1482
AK304132.1
-
10, 11
1523
AK307846.1
-
10, 11
1493
BC001211.1
-
10, 11
1504
3503847
BC008014.1
-
4, 5
500
BC034234.1
-
11, 12
1864
5296397
BC041132.1
-
10, 11
1365
5760988
BC047051.1
-
10, 11
1663
5297265
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
microtubule binding motor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
microtubule-based movement
Golgi organization
visual perception
zonula adherens maintenance
epithelial cell-cell adhesion
microtubule motor activity
protein binding
ATP binding
microtubule binding
ATP-dependent microtubule motor activity, minus-end-directed
ATPase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-97z6t:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0