Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CD200 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
CD200
Gene Name:
CD200 molecule
Gene Aliases:
MOX1, MOX2, MRC, OX-2
Chromosome Location:
Chr.3: 112332224 - 112362812 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.79015
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
17297
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: CD200
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001004196.3
NP_001004196.2
4
622
NM_001318826.1
NP_001305755.1
3
547
NM_001318828.1
NP_001305757.1
2
465
NM_001318830.1
NP_001305759.1
2
465
NM_005944.6
NP_005935.4
3
547
XM_005247481.4
XP_005247538.1
4
796
XM_005247482.2
XP_005247539.1
3
426
XM_005247485.2
XP_005247542.1
3
737
XM_005247486.2
XP_005247543.1
2
234
XM_005247488.2
XP_005247545.1
2
344
XM_017006452.1
XP_016861941.1
4
1123
XM_017006453.1
XP_016861942.1
2
389
XM_017006454.1
XP_016861943.1
4
1112
XM_017006455.1
XP_016861944.1
3
747
XM_017006456.1
XP_016861945.1
4
473
XM_017006457.1
XP_016861946.1
3
426
XM_017006458.1
XP_016861947.1
4
1118
XM_017006459.1
XP_016861948.1
3
737
GenBank mRNA
AF063591.1
-
3
338
AK074972.1
-
3
312
AK129797.1
-
2
234
AK293399.1
-
2
234
AK297194.1
-
4
413
AK312563.1
-
3
428
AL832529.1
-
3
332
AY603771.1
-
2
281
BC022522.1
-
3
340
4794050
BC031103.1
-
3
316
5301702
BI547787.1
-
4
418
DA544134.1
-
3
425
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
cell recognition
negative regulation of macrophage activation
regulation of immune response
receptor activity
receptor binding
protein binding
protein homodimerization activity
cell adhesion molecule binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0