Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TNIP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TNIP1
          Gene Name:
          TNFAIP3 interacting protein 1
          Gene Aliases:
          ABIN-1, NAF1, VAN, nip40-1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 151029943 - 151087660 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.355141
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 17346

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TNIP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001252385.1 NP_001239314.1 8 975
          NM_001252386.1 NP_001239315.1 7 803
          NM_001252390.1 NP_001239319.1 8 840
          NM_001252391.1 NP_001239320.1 8 872
          NM_001252392.1 NP_001239321.1 8 872
          NM_001252393.1 NP_001239322.1 8 975
          NM_001258454.1 NP_001245383.1 8 975
          NM_001258455.1 NP_001245384.1 7 770
          NM_001258456.1 NP_001245385.1 7 770
          NM_006058.4 NP_006049.3 8 975
          XM_005268355.1 XP_005268412.1 8 888
          XM_006714751.1 XP_006714814.1 8 888
          XM_006714752.2 XP_006714815.1 8 888
          XM_017008945.1 XP_016864434.1 8 888
          XM_017008946.1 XP_016864435.1 8 854
          XM_017008947.1 XP_016864436.1 9 1357
          XM_017008948.1 XP_016864437.1 7 1149
          XM_017008949.1 XP_016864438.1 8 888
          XM_017008950.1 XP_016864439.1 8 888
          XM_017008951.1 XP_016864440.1 7 1149
          GenBank mRNA AB177543.1 - 7 734
          AB177544.1 - 7 734
          AB252970.1 - 8 844
          AB252971.1 - 8 844
          AB252972.1 - 8 965
          AB252973.1 - 8 965
          AB252976.1 - 6 598
          AB252977.1 - 6 598
          AB252978.1 - 6 598
          AB252979.1 - 6 598
          AB252980.1 - 6 598
          AB252981.1 - 6 598
          AB252982.1 - 8 844
          AJ011895.1 - 8 844
          AJ011896.1 - 8 844
          AK074400.1 - 8 906
          AK290999.1 - 8 841
          AK298685.1 - 7 797
          AK299975.1 - 7 735
          AK303573.1 - 8 925
          AY012155.1 - 8 991
          BC012133.1 - 8 881 4549542
          BC014008.1 - 8 822 4040118
          BX640647.1 - 7 724
          D30755.2 - 7 734
          DA643531.1 - 6 455
          U39403.1 - 4 330
          U83844.1 - 5 455

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway
          translation
          proteolysis
          defense response
          inflammatory response
          leukocyte cell-cell adhesion
          glycoprotein biosynthetic process
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of viral genome replication
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of inflammatory response
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          modulation by symbiont of host I-kappaB kinase/NF-kappaB cascade
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          protein binding
          mitogen-activated protein kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0