Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PCM1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PCM1
          Gene Name:
          pericentriolar material 1
          Gene Aliases:
          PTC4, RET/PCM-1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 17922763 - 18029948 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.491148
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 17519

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PCM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001315507.1 NP_001302436.1 4 641
          NM_001315508.1 NP_001302437.1 4 641
          NM_006197.3 NP_006188.3 4 641
          XM_006716336.3 XP_006716399.1 4 714
          XM_006716340.3 XP_006716403.1 4 714
          XM_006716349.3 XP_006716412.1 4 714
          XM_011544528.2 XP_011542830.1 4 714
          XM_011544529.2 XP_011542831.1 6 1020
          XM_011544530.2 XP_011542832.1 5 836
          XM_011544532.2 XP_011542834.1 4 714
          XM_011544533.2 XP_011542835.1 4 714
          XM_011544534.2 XP_011542836.1 4 714
          XM_011544535.2 XP_011542837.1 4 714
          XM_011544540.2 XP_011542842.1 5 834
          XM_017013472.1 XP_016868961.1 6 1019
          XM_017013473.1 XP_016868962.1 6 1018
          XM_017013474.1 XP_016868963.1 4 714
          XM_017013475.1 XP_016868964.1 6 850
          XM_017013476.1 XP_016868965.1 3 434
          XM_017013477.1 XP_016868966.1 6 1018
          XM_017013478.1 XP_016868967.1 6 1017
          XM_017013479.1 XP_016868968.1 6 1018
          XM_017013480.1 XP_016868969.1 4 714
          XM_017013481.1 XP_016868970.1 6 1017
          XM_017013482.1 XP_016868971.1 4 735
          XM_017013483.1 XP_016868972.1 6 1016
          XM_017013484.1 XP_016868973.1 3 442
          XM_017013485.1 XP_016868974.1 6 1017
          XM_017013486.1 XP_016868975.1 4 714
          XM_017013487.1 XP_016868976.1 4 714
          XM_017013488.1 XP_016868977.1 4 714
          XM_017013489.1 XP_016868978.1 6 1017
          XM_017013490.1 XP_016868979.1 6 1017
          XM_017013491.1 XP_016868980.1 4 714
          XM_017013492.1 XP_016868981.1 4 714
          XM_017013493.1 XP_016868982.1 6 1017
          XM_017013494.1 XP_016868983.1 4 714
          XM_017013495.1 XP_016868984.1 6 854
          XM_017013496.1 XP_016868985.1 3 437
          XM_017013497.1 XP_016868986.1 4 714
          XM_017013498.1 XP_016868987.1 4 714
          XM_017013499.1 XP_016868988.1 6 854
          XM_017013500.1 XP_016868989.1 4 714
          XM_017013501.1 XP_016868990.1 6 1016
          XM_017013502.1 XP_016868991.1 3 437
          XM_017013503.1 XP_016868992.1 4 714
          XM_017013504.1 XP_016868993.1 4 735
          XM_017013505.1 XP_016868994.1 6 854
          XM_017013506.1 XP_016868995.1 4 714
          XM_017013507.1 XP_016868996.1 6 1018
          XM_017013508.1 XP_016868997.1 5 658
          GenBank mRNA AK307583.1 - 4 508
          AX785390.1 - 2 219
          BC000453.2 - 4 499
          BC027477.1 - 3 420
          BC065022.1 - 4 492
          BC133052.1 - 3 294 8381608
          BC140946.1 - 4 470 9056758
          BP282954.1 - 4 513
          L27841.1 - 4 628

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031076, XM_006253186, XM_008771284, XM_006253183, XM_008771285, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_023662, AK141516, BC139033, BC053728, AB029291, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G2/M transition of mitotic cell cycle
          neuron migration
          interkinetic nuclear migration
          cytoplasmic microtubule organization
          microtubule anchoring
          microtubule anchoring at centrosome
          nonmotile primary cilium assembly
          intraciliary transport involved in cilium morphogenesis
          cilium assembly
          negative regulation of neurogenesis
          centrosome organization
          protein localization to centrosome
          positive regulation of intracellular protein transport
          neuronal stem cell population maintenance
          protein binding
          identical protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xjq9k:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0