Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AXL SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Axl
          Gene Name:
          AXL receptor tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          AI323647, Ark, Tyro7, Ufo
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25756500 - 25788733 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.4128
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 186926

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Axl
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001190974.1 NP_001177903.1 4, 5 831
          NM_001190975.1 NP_001177904.1 4, 5 831
          NM_009465.4 NP_033491.2 4, 5 831
          GenBank mRNA AK033237.1 - 4, 5 800
          AK155567.1 - 5, 6 717
          AK170010.1 - 4, 5 805
          AK170897.1 - 5, 6 728
          BC046618.1 - 4, 5 668 6494383
          BC050914.1 - 4, 5 639 6418252
          BC058230.1 - 5, 6 719 6313662
          X63535.1 - 4, 5 580

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001013147, NM_031794.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          natural killer cell differentiation
          positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          blood vessel remodeling
          immune system process
          protein phosphorylation
          phagocytosis
          inflammatory response
          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          spermatogenesis
          phosphorylation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          forebrain cell migration
          cell differentiation
          platelet activation
          cellular response to extracellular stimulus
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          secretion by cell
          erythrocyte homeostasis
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          cellular response to interferon-alpha
          ovulation cycle
          negative regulation of apoptotic process
          apoptotic cell clearance
          protein kinase B signaling
          negative regulation of neuron apoptotic process
          innate immune response
          viral entry into host cell
          positive regulation of pinocytosis
          negative regulation of lymphocyte activation
          positive regulation of protein kinase B signaling
          vagina development
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to lipopolysaccharide
          negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          nucleotide binding
          phosphatidylserine binding
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          myosin heavy chain binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0