Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AKR1C3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Akr1c3
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C3
          Gene Aliases:
          Akr1c18
          Chromosome Location:
          Chr.17: 69761126 - 69778021 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.10030
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 193561

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Akr1c3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_138510.1 NP_612519.1 2, 3 305
          GenBank mRNA BC086579.1 - 2, 3 304
          BC100248.1 - 2, 3 299 7307214
          D14424.1 - 2, 3 290
          L32601.1 - 2, 3 305

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_134066, BC034259, AK153898, AB059565.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          prostaglandin metabolic process
          progesterone catabolic process
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          parturition
          response to nutrient
          steroid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          cellular response to starvation
          positive regulation of cell death
          farnesol catabolic process
          keratinocyte differentiation
          cellular response to reactive oxygen species
          progesterone metabolic process
          retinal metabolic process
          multicellular organismal macromolecule metabolic process
          daunorubicin metabolic process
          doxorubicin metabolic process
          regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          regulation of steroid biosynthetic process
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          testosterone biosynthetic process
          cellular response to cadmium ion
          cellular response to calcium ion
          cellular response to prostaglandin stimulus
          cellular response to corticosteroid stimulus
          cellular response to jasmonic acid stimulus
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          negative regulation of retinoic acid biosynthetic process
          regulation of testosterone biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          retinal dehydrogenase activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          geranylgeranyl reductase activity
          ketoreductase activity
          17-alpha,20-alpha-dihydroxypregn-4-en-3-one dehydrogenase activity
          15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          delta4-3-oxosteroid 5beta-reductase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-nlw25:80/100.66.78.164:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0