Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABL1
          Gene Name:
          ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          ABL, JTK7, bcr/abl, c-ABL, c-ABL1, p150, v-abl
          Chromosome Location:
          Chr.9: 130713881 - 130887675 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.431048
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 19537

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABL1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005157.5 NP_005148.2 11 3566
          NM_007313.2 NP_009297.2 11 3870
          GenBank mRNA AB209456.1 - 11 3576
          AB209642.1 - 11 3798
          AK294983.1 - 3 1880
          BC107069.1 - 1 1172
          BC107070.1 - 1 1172
          BC117451.1 - 11 3496 40126002
          M14752.1 - 11 3738
          X16416.1 - 11 3521
          X51945.1 - 1 370

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          B-1 B cell homeostasis
          positive regulation of protein phosphorylation
          B cell proliferation involved in immune response
          transitional one stage B cell differentiation
          mismatch repair
          regulation of transcription, DNA-templated
          cellular protein modification process
          autophagy
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA damage induced protein phosphorylation
          response to oxidative stress
          cell cycle arrest
          mitotic nuclear division
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          regulation of autophagy
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cerebellum morphogenesis
          negative regulation of cell-cell adhesion
          microspike assembly
          actin cytoskeleton organization
          regulation of endocytosis
          regulation of cell adhesion
          negative regulation of BMP signaling pathway
          regulation of axon extension
          regulation of microtubule polymerization
          regulation of actin cytoskeleton organization
          positive regulation of osteoblast proliferation
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          cellular response to oxidative stress
          platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis
          regulation of cell proliferation
          signal transduction in response to DNA damage
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          innate immune response
          establishment of protein localization
          negative regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of mitotic cell cycle
          alpha-beta T cell differentiation
          protein autophosphorylation
          spleen development
          thymus development
          collateral sprouting
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          activated T cell proliferation
          B cell receptor signaling pathway
          neuromuscular process controlling balance
          positive regulation of muscle cell differentiation
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of oxidoreductase activity
          negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          mitochondrial depolarization
          Bergmann glial cell differentiation
          cellular response to hydrogen peroxide
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to lipopolysaccharide
          negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
          actin filament branching
          positive regulation of interleukin-2 secretion
          negative regulation of phospholipase C activity
          positive regulation of neuron death
          positive regulation of interferon-gamma secretion
          regulation of extracellular matrix organization
          cellular response to dopamine
          positive regulation of microtubule binding
          positive regulation of actin filament binding
          activation of protein kinase C activity
          positive regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          regulation of cell motility
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          negative regulation of cellular senescence
          regulation of response to DNA damage stimulus
          magnesium ion binding
          DNA binding
          actin monomer binding
          nicotinate-nucleotide adenylyltransferase activity
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          protein kinase C binding
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          SH3 domain binding
          syntaxin binding
          manganese ion binding
          actin filament binding
          mitogen-activated protein kinase binding
          proline-rich region binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0