Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SIRT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SIRT2
          Gene Name:
          sirtuin 2
          Gene Aliases:
          SIR2, SIR2L, SIR2L2
          Chromosome Location:
          Chr.19: 38878555 - 38899862 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.466693
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 19657

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SIRT2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001193286.1 NP_001180215.1 5 650
          NM_012237.3 NP_036369.2 6 658
          NM_030593.2 NP_085096.1 5 650
          NR_034146.1 4 581
          XM_006723111.1 XP_006723174.1 7 606
          XM_011526654.1 XP_011524956.1 5 543
          XM_011526655.1 XP_011524957.1 3 358
          XM_017026500.1 XP_016881989.1 5 414
          GenBank mRNA AB009274.1 - 5 374
          AF083107.2 - 6 556
          AF095714.1 - 5 429
          AF131800.1 - 4 305
          AF160214.1 - 5 410
          AJ505014.1 - 3 1127
          AK025876.1 - 5 436
          AK054642.1 - 6 489
          AK131390.1 - 2 966
          AK225824.1 - 5 433
          AK290716.1 - 4 581
          AK314492.1 - 6 412
          AY030277.1 - 5 411
          BC003012.1 - 5 501 2820929
          BC003547.1 - 5 501 3536728
          KF032391.1 - 3 358

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001008368, XM_006228676, XM_006228675, XM_006228673, XM_006228672, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001122766, NM_022432, NM_001122765, KF032392, AF299337, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          chromatin silencing at rDNA
          chromatin silencing
          chromatin silencing at telomere
          transcription, DNA-templated
          protein ADP-ribosylation
          protein deacetylation
          autophagy
          mitotic nuclear division
          regulation of exit from mitosis
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of autophagy
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          gene silencing
          histone deacetylation
          substantia nigra development
          myelination in peripheral nervous system
          regulation of myelination
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          cellular response to oxidative stress
          peptidyl-lysine deacetylation
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          negative regulation of protein catabolic process
          regulation of phosphorylation
          negative regulation of apoptotic process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of DNA binding
          protein kinase B signaling
          cellular lipid catabolic process
          innate immune response
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of meiotic nuclear division
          negative regulation of striated muscle tissue development
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          hepatocyte growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          cell division
          meiotic cell cycle
          regulation of cell cycle
          response to redox state
          positive regulation of cell division
          positive regulation of attachment of spindle microtubules to kinetochore
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
          cellular response to caloric restriction
          negative regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation
          histone H3 deacetylation
          histone H4 deacetylation
          cellular response to molecule of bacterial origin
          cellular response to hypoxia
          cellular response to epinephrine stimulus
          tubulin deacetylation
          positive regulation of execution phase of apoptosis
          positive regulation of oocyte maturation
          negative regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly
          negative regulation of defense response to bacterium
          ripoptosome assembly involved in necroptotic process
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process involved in cellular response to hypoxia
          chromatin binding
          NAD+ ADP-ribosyltransferase activity
          histone deacetylase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          zinc ion binding
          NAD-dependent histone deacetylase activity
          protein deacetylase activity
          NAD-dependent protein deacetylase activity
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding
          tubulin deacetylase activity
          ubiquitin binding
          NAD-dependent histone deacetylase activity (H4-K16 specific)
          beta-tubulin binding
          NAD+ binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0