Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDGFRB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdgfrb
          Gene Name:
          platelet derived growth factor receptor, beta polypeptide
          Gene Aliases:
          PDGFR-1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 56364587 - 56406381 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.98311
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 201121

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pdgfrb
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_031525.1 NP_113713.1 3 514
          XM_006254789.2 XP_006254851.1 3 604
          XM_008772084.1 XP_008770306.1 2 155
          GenBank mRNA AY090783.1 - 3 514
          Z14119.1 - 1 47

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          kidney development
          tissue homeostasis
          glycosaminoglycan biosynthetic process
          nitrogen compound metabolic process
          signal transduction
          positive regulation of cell proliferation
          response to toxic substance
          positive regulation of phospholipase C activity
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          response to organic cyclic compound
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          phosphorylation
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          hemopoiesis
          adrenal gland development
          positive regulation of cell migration
          response to estradiol
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          response to retinoic acid
          regulation of actin cytoskeleton organization
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          response to lipid
          response to fluid shear stress
          cell migration involved in vasculogenesis
          intracellular signal transduction
          metanephric mesenchymal cell migration
          platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          positive regulation of metanephric mesenchymal cell migration by platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          aorta morphogenesis
          cellular response to platelet-derived growth factor stimulus
          positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway
          wound healing
          response to hydrogen peroxide
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to estrogen
          positive regulation of mitotic nuclear division
          phosphatidylinositol metabolic process
          protein autophosphorylation
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          skeletal system morphogenesis
          smooth muscle tissue development
          inner ear development
          regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of chemotaxis
          cardiac myofibril assembly
          response to hyperoxia
          cell chemotaxis
          cell migration involved in coronary angiogenesis
          retina vasculature development in camera-type eye
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          smooth muscle cell chemotaxis
          metanephric mesenchyme development
          metanephric glomerular mesangial cell proliferation involved in metanephros development
          metanephric glomerulus morphogenesis
          metanephric glomerular capillary formation
          metanephric comma-shaped body morphogenesis
          metanephric S-shaped body morphogenesis
          positive regulation of calcium ion import
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          platelet-derived growth factor-activated receptor activity
          platelet-derived growth factor beta-receptor activity
          receptor binding
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          protein kinase binding
          vascular endothelial growth factor binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          platelet-derived growth factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0