Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATM SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATM
          Gene Name:
          ATM serine/threonine kinase
          Gene Aliases:
          AT1, ATA, ATC, ATD, ATDC, ATE, TEL1, TELO1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 108222484 - 108369102 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.367437
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 214707

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATM
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000051.3 NP_000042.3 28 4555
          XM_005271561.4 XP_005271618.2 29 4616
          XM_005271562.4 XP_005271619.2 28 4689
          XM_006718843.3 XP_006718906.1 28 4322
          XM_006718845.1 XP_006718908.1 3 195
          XM_011542840.2 XP_011541142.1 29 4410
          XM_011542842.2 XP_011541144.1 27 4364
          XM_011542843.2 XP_011541145.1 28 4903
          XM_011542844.2 XP_011541146.1 28 4505
          XM_011542845.1 XP_011541147.1 20 3018
          XM_017017789.1 XP_016873278.1 29 5113
          XM_017017790.1 XP_016873279.1 28 4510
          XM_017017791.1 XP_016873280.1 28 4903
          XM_017017792.1 XP_016873281.1 28 4903
          GenBank mRNA BC007023.2 - 2 179
          BC137169.1 - 2 193 9021166
          BC152385.1 - 2 129
          BC152389.1 - 2 129
          BT006764.1 - 2 126
          U26455.1 - 2 385
          U33841.1 - 29 4359

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA double-strand break processing
          DNA synthesis involved in DNA repair
          strand displacement
          response to hypoxia
          somitogenesis
          pre-B cell allelic exclusion
          DNA replication
          DNA repair
          double-strand break repair via nonhomologous end joining
          protein phosphorylation
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA damage induced protein phosphorylation
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
          telomere maintenance via telomerase
          cell cycle arrest
          mitotic spindle assembly checkpoint
          reciprocal meiotic recombination
          signal transduction
          brain development
          heart development
          determination of adult lifespan
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          response to ionizing radiation
          regulation of autophagy
          histone phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of B cell proliferation
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          positive regulation of histone phosphorylation
          V(D)J recombination
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          peptidyl-serine autophosphorylation
          lipoprotein catabolic process
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of neuron apoptotic process
          meiotic telomere clustering
          protein autophosphorylation
          oocyte development
          neuron apoptotic process
          regulation of telomerase activity
          histone mRNA catabolic process
          cellular response to gamma radiation
          cellular response to X-ray
          cellular response to nitrosative stress
          signal transduction involved in mitotic G2 DNA damage checkpoint
          replicative senescence
          establishment of RNA localization to telomere
          establishment of macromolecular complex localization to telomere
          regulation of cellular response to heat
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          negative regulation of TORC1 signaling
          negative regulation of telomere capping
          positive regulation of telomere maintenance via telomere lengthening
          positive regulation of telomerase catalytic core complex assembly
          DNA binding
          protein serine/threonine kinase activity
          DNA-dependent protein kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          protein complex binding
          protein dimerization activity
          protein N-terminus binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0