Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MYT1L SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MYT1L
          Gene Name:
          myelin transcription factor 1 like
          Gene Aliases:
          MRD39, NZF1, ZC2H2C2, ZC2HC4B
          Chromosome Location:
          Chr.2: 1789113 - 2331388 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434418
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 219461
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog #
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MYT1L
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001303052.1 NP_001289981.1 19 3625
          NM_015025.3 NP_055840.2 19 3619
          XM_011510318.1 XP_011508620.1 20 3750
          XM_011510319.1 XP_011508621.1 20 3860
          XM_011510320.2 XP_011508622.1 20 3791
          XM_011510321.2 XP_011508623.1 20 3741
          XM_011510322.2 XP_011508624.1 20 3554
          XM_011510323.1 XP_011508625.1 19 3473
          XM_011510324.1 XP_011508626.1 20 3750
          XM_011510325.1 XP_011508627.1 20 3744
          XM_011510326.1 XP_011508628.1 19 3687
          XM_011510327.1 XP_011508629.1 20 3750
          XM_011510328.2 XP_011508630.1 20 3750
          XM_017003604.1 XP_016859093.1 21 3839
          XM_017003605.1 XP_016859094.1 20 3418
          XM_017003606.1 XP_016859095.1 20 3854
          XM_017003607.1 XP_016859096.1 20 3785
          XM_017003608.1 XP_016859097.1 20 3750
          XM_017003609.1 XP_016859098.1 19 3672
          XM_017003610.1 XP_016859099.1 20 3771
          XM_017003611.1 XP_016859100.1 19 3681
          XM_017003612.1 XP_016859101.1 19 3791
          XM_017003613.1 XP_016859102.1 19 3791
          XM_017003614.1 XP_016859103.1 19 3630
          XM_017003615.1 XP_016859104.1 19 3687
          XM_017003616.1 XP_016859105.1 19 3687
          XM_017003617.1 XP_016859106.1 19 3681
          XM_017003618.1 XP_016859107.1 19 3681
          XM_017003619.1 XP_016859108.1 19 3791
          XM_017003620.1 XP_016859109.1 13 2740
          GenBank mRNA AB029029.2 - 20 3404
          AF036943.1 - 19 3520
          AK299571.1 - 15 2842
          BC031690.1 - 11 2368
          BC137272.1 - 19 3422 9021269
          BC137273.1 - 19 3422 9021270
          BC150281.1 - 20 3404 9007267

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          nervous system development
          cell differentiation
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-phvst:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0