Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MYT1L SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MYT1L
          Gene Name:
          myelin transcription factor 1 like
          Gene Aliases:
          MRD39, NZF1, ZC2H2C2, ZC2HC4B
          Chromosome Location:
          Chr.2: 1789113 - 2331388 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434418
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 219463

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MYT1L
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001303052.1 NP_001289981.1 9 1103
          NM_015025.3 NP_055840.2 9 1103
          XM_011510318.1 XP_011508620.1 9 1165
          XM_011510319.1 XP_011508621.1 9 1275
          XM_011510320.2 XP_011508622.1 9 1206
          XM_011510321.2 XP_011508623.1 9 1156
          XM_011510322.2 XP_011508624.1 9 969
          XM_011510323.1 XP_011508625.1 8 888
          XM_011510324.1 XP_011508626.1 9 1165
          XM_011510325.1 XP_011508627.1 9 1165
          XM_011510326.1 XP_011508628.1 9 1165
          XM_011510327.1 XP_011508629.1 9 1165
          XM_011510328.2 XP_011508630.1 9 1165
          XM_011510331.2 XP_011508633.1 9 1165
          XM_011510332.2 XP_011508634.1 9 1165
          XM_017003604.1 XP_016859093.1 10 1254
          XM_017003605.1 XP_016859094.1 9 833
          XM_017003606.1 XP_016859095.1 9 1275
          XM_017003607.1 XP_016859096.1 9 1206
          XM_017003608.1 XP_016859097.1 9 1165
          XM_017003609.1 XP_016859098.1 9 1150
          XM_017003610.1 XP_016859099.1 10 1249
          XM_017003611.1 XP_016859100.1 9 1165
          XM_017003612.1 XP_016859101.1 9 1275
          XM_017003613.1 XP_016859102.1 9 1275
          XM_017003614.1 XP_016859103.1 9 1114
          XM_017003615.1 XP_016859104.1 9 1165
          XM_017003616.1 XP_016859105.1 9 1165
          XM_017003617.1 XP_016859106.1 9 1165
          XM_017003618.1 XP_016859107.1 9 1165
          XM_017003619.1 XP_016859108.1 9 1275
          XM_017003620.1 XP_016859109.1 2 155
          XM_017003621.1 XP_016859110.1 9 1165
          XM_017003622.1 XP_016859111.1 9 1165
          GenBank mRNA AB029029.2 - 9 1044
          AF036943.1 - 9 998
          AK299571.1 - 5 320
          AK307797.1 - 9 1101
          BC137272.1 - 9 906 9021269
          BC137273.1 - 9 906 9021270
          BC150281.1 - 9 1044 9007267

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          nervous system development
          cell differentiation
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0