Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AXIN1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Axin1
          Gene Name:
          axin 1
          Gene Aliases:
          AI316800, Axin, Fu, Kb, Ki, fused, kinky, knobbly
          Chromosome Location:
          Chr.17: 26130972 - 26195811 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.23684
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 221283

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Axin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159598.1 NP_001153070.1 6 2059
          NM_009733.2 NP_033863.2 6 2059
          GenBank mRNA AF009011.1 - 6 2011
          BC011544.1 - 6 1778
          BC055491.1 - 2 446
          BC113171.1 - 6 1791 40061055
          BG803725.1 - 1 90

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          in utero embryonic development
          optic placode formation
          regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          nucleocytoplasmic transport
          apoptotic process
          signal transduction
          activation of JUN kinase activity
          multicellular organism development
          determination of left/right symmetry
          sensory perception of sound
          adult walking behavior
          cell death
          dorsal/ventral axis specification
          dorsal/ventral pattern formation
          Wnt signaling pathway
          hemoglobin metabolic process
          forebrain anterior/posterior pattern specification
          Wnt-activated signaling pathway involved in forebrain neuron fate commitment
          cell differentiation
          protein catabolic process
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          olfactory placode formation
          cytoplasmic microtubule organization
          positive regulation of protein ubiquitination
          activation of protein kinase activity
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          erythrocyte homeostasis
          negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          regulation of catenin import into nucleus
          post-anal tail morphogenesis
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of GTPase activity
          cellular protein complex assembly
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of JNK cascade
          embryonic eye morphogenesis
          axial mesoderm development
          axial mesoderm formation
          neurological system process
          negative regulation of protein metabolic process
          protein homooligomerization
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          muscle cell development
          canonical Wnt signaling pathway
          embryonic skeletal joint morphogenesis
          canonical Wnt signaling pathway involved in neural plate anterior/posterior pattern formation
          cellular response to organic cyclic compound
          genetic imprinting
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          p53 binding
          signal transducer activity
          GTPase activator activity
          receptor binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          protein C-terminus binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          receptor signaling complex scaffold activity
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex scaffold
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          protein self-association
          SMAD binding
          armadillo repeat domain binding
          I-SMAD binding
          R-SMAD binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0