Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SSUH2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SSUH2
          Gene Name:
          ssu-2 homolog (C. elegans)
          Gene Aliases:
          C3orf32, SSU-2, fls485
          Chromosome Location:
          Chr.3: 8619400 - 8745035 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.736935
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 23673

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SSUH2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256748.1 NP_001243677.1 10 889
          NM_001256749.1 NP_001243678.1 10 910
          NM_015931.2 NP_057015.1 10 1056
          NR_046358.1 11 1137
          XM_011533774.1 XP_011532076.1 18 2605
          XM_017006510.1 XP_016861999.1 11 5370
          XM_017006511.1 XP_016862000.1 17 2293
          XM_017006512.1 XP_016862001.1 17 2462
          XM_017006513.1 XP_016862002.1 16 2298
          XM_017006514.1 XP_016862003.1 16 2204
          XM_017006515.1 XP_016862004.1 18 3359
          XM_017006516.1 XP_016862005.1 13 1720
          XM_017006517.1 XP_016862006.1 13 1673
          XM_017006518.1 XP_016862007.1 18 2584
          XM_017006519.1 XP_016862008.1 11 5315
          XM_017006520.1 XP_016862009.1 11 1666
          XM_017006521.1 XP_016862010.1 14 1824
          XM_017006522.1 XP_016862011.1 14 1715
          XM_017006523.1 XP_016862012.1 12 1418
          XM_017006524.1 XP_016862013.1 13 1656
          XM_017006525.1 XP_016862014.1 16 2225
          XM_017006526.1 XP_016862015.1 11 1304
          XM_017006527.1 XP_016862016.1 17 2347
          XM_017006528.1 XP_016862017.1 11 1343
          XM_017006529.1 XP_016862018.1 11 1373
          XM_017006530.1 XP_016862019.1 13 1806
          XM_017006531.1 XP_016862020.1 12 1728
          XM_017006532.1 XP_016862021.1 11 6228
          XM_017006533.1 XP_016862022.1 17 2380
          XM_017006534.1 XP_016862023.1 17 2326
          XM_017006538.1 XP_016862027.1 15 1923
          XM_017006539.1 XP_016862028.1 10 1035
          XM_017006540.1 XP_016862029.1 11 1214
          XM_017006541.1 XP_016862030.1 8 856
          XM_017006542.1 XP_016862031.1 8 834
          GenBank mRNA AB024705.1 - 10 1029
          AK057972.1 - 11 1133
          AK093066.1 - 16 2086
          AK122938.1 - 15 2654
          AK225925.1 - 11 1133
          AK300175.1 - 10 889
          BC052614.1 - 10 893 6300057

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-gxlt5:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0