Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CD28 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CD28
          Gene Name:
          CD28 molecule
          Gene Aliases:
          Tp44
          Chromosome Location:
          Chr.2: 203706475 - 203739756 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.443123
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 241483

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CD28
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006139.3 NP_006130.1 2 621
          XM_011512194.2 XP_011510496.1 2 456
          XM_011512195.2 XP_011510497.1 3 198
          XM_011512197.2 XP_011510499.1 3 220
          GenBank mRNA AF222343.1 - 3 147
          AJ295273.1 - 3 147
          AJ517504.1 - 2 441
          AK292986.1 - 2 403
          AK313313.1 - 2 545
          BC093698.1 - 2 439 7939543
          BC112085.1 - 2 439 8327553
          J02988.1 - 2 498

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus
          humoral immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          T cell costimulation
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          cytokine biosynthetic process
          positive regulation of T cell proliferation
          negative thymic T cell selection
          regulatory T cell differentiation
          positive regulation of viral genome replication
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          regulation of regulatory T cell differentiation
          positive regulation of translation
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of isotype switching to IgG isotypes
          regulation of defense response to virus by virus
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          apoptotic signaling pathway
          protease binding
          SH3/SH2 adaptor activity
          protein binding
          coreceptor activity
          protein kinase binding
          identical protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hdb68:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0