Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATAT1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATAT1
          Gene Name:
          alpha tubulin acetyltransferase 1
          Gene Aliases:
          C6orf134, MEC17, Nbla00487, TAT, alpha-TAT, alpha-TAT1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 30626842 - 30646823 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654798
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 241849

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATAT1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001031722.3 NP_001026892.1 4, 5 609
          NM_001190724.2 NP_001177653.1 4, 5 609
          NM_001254952.2 NP_001241881.1 4, 5 371
          NM_001318762.1 NP_001305691.1 4, 5 371
          NM_001318763.1 NP_001305692.1 4, 5 371
          NM_024909.3 NP_079185.2 4, 5 371
          NR_033823.2 4, 5 371
          XM_005249415.2 XP_005249472.1 4, 5 572
          XM_017011316.1 XP_016866805.1 4, 5 572
          GenBank mRNA AB075512.1 - 4, 5 327
          AK023220.1 - 4, 5 337
          AK225107.1 - 4, 5 335
          AK297661.1 - 4, 5 492
          AK298743.1 - 4, 5 337
          AL535697.3 - 4, 5 345
          AL833858.1 - 4, 5 323
          BC006105.1 - 4, 5 382 2820493
          BC047303.1 - 4, 5 609 4914615
          BP202090.1 - 4, 5 371
          BX442806.2 - 4, 5 318
          CX786272.1 - 4, 5 293

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          organelle organization
          spermatogenesis
          dentate gyrus development
          regulation of fat cell differentiation
          neuron development
          regulation of microtubule cytoskeleton organization
          alpha-tubulin acetylation
          positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly
          lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          tubulin N-acetyltransferase activity
          coenzyme binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-p5628:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0