Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NTRK3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NTRK3
          Gene Name:
          neurotrophic receptor tyrosine kinase 3
          Gene Aliases:
          GP145-TrkC, TRKC, gp145(trkC)
          Chromosome Location:
          Chr.15: 87859749 - 88256796 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.185701
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 246

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NTRK3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001007156.2 NP_001007157.1 3 489
          NM_001012338.2 NP_001012338.1 3 489
          NM_001243101.1 NP_001230030.1 3 489
          NM_001320134.1 NP_001307063.1 1 199
          NM_002530.3 NP_002521.2 3 489
          XM_006720543.3 XP_006720606.1 1 798
          XM_006720544.3 XP_006720607.1 1 798
          XM_006720545.3 XP_006720608.1 1 798
          XM_006720548.3 XP_006720611.1 1 798
          XM_006720549.3 XP_006720612.1 1 798
          XM_006720550.3 XP_006720613.1 1 798
          XM_011521637.2 XP_011519939.1 1 798
          XM_011521638.2 XP_011519940.1 1 798
          XM_017022240.1 XP_016877729.1 2 669
          XM_017022242.1 XP_016877731.1 1 798
          XM_017022247.1 XP_016877736.1 1 798
          XM_017022248.1 XP_016877737.1 1 798
          XM_017022249.1 XP_016877738.1 1 798
          XM_017022250.1 XP_016877739.1 1 798
          XM_017022253.1 XP_016877742.1 1 798
          XM_017022254.1 XP_016877743.1 1 798
          GenBank mRNA AK309695.1 - 1 209
          AK313646.1 - 1 208
          BC013693.1 - 1 188 4181574
          BI962878.1 - 3 459
          BT007291.1 - 1 183
          CK903553.1 - 3 475
          DA789502.1 - 3 489
          KJ534904.1 - 1 183
          KJ534905.1 - 1 183
          KJ534906.1 - 1 183
          KJ535052.1 - 1 183
          S76475.1 - 1 198
          S76476.1 - 1 198
          U05012.1 - 2 338

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001270655, NM_019248, NM_001270656, XM_008759513, L14445, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008746, NM_182809, JF417977, AF035399, AY336094, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          neuron migration
          negative regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          heart development
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          modulation by virus of host transcription
          positive regulation of cell migration
          activation of protein kinase B activity
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          neurotrophin signaling pathway
          mechanoreceptor differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          response to ethanol
          protein autophosphorylation
          ephrin receptor signaling pathway
          neuron fate specification
          response to axon injury
          positive regulation of axon extension involved in regeneration
          negative regulation of astrocyte differentiation
          positive regulation of positive chemotaxis
          response to corticosterone
          positive regulation of synapse assembly
          negative regulation of cell death
          lens fiber cell differentiation
          cellular response to retinoic acid
          cochlea development
          activation of GTPase activity
          positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          p53 binding
          GPI-linked ephrin receptor activity
          neurotrophin receptor activity
          protein binding
          ATP binding
          neurotrophin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0