Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ANKRD36B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ANKRD36B ANKRD36 ANKRD36C
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 36B
          ankyrin repeat domain 36
          ankyrin repeat domain 36C
          Gene Aliases:
          KIAA1641
          UNQ2430
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 97492663 - 97590245 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 97113186 - 97264521 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.2: 95849548 - 95992320 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.532921
          Hs.541894
          Hs.646318
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID 254828

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ANKRD36B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_025190.3 NP_079466.3 28, 29 2158
          XM_005263995.4 XP_005264052.1 28, 29 2438
          XM_006712661.1 XP_006712724.1 28, 29 2438
          XM_011511555.1 XP_011509857.1 28, 29 2438
          XM_011511556.1 XP_011509858.1 28, 29 2438
          XM_011511557.2 XP_011509859.1 28, 29 2438
          XM_011511558.1 XP_011509860.1 28, 29 2438
          XM_017004578.1 XP_016860067.1 28, 29 2438
          XM_017004579.1 XP_016860068.1 28, 29 2438
          XM_017004580.1 XP_016860069.1 26, 27 2336
          XM_017004581.1 XP_016860070.1 26, 27 2336
          XM_017004582.1 XP_016860071.1 26, 27 2336
          XM_017004583.1 XP_016860072.1 27, 28 2300
          XM_017004584.1 XP_016860073.1 22, 23 2132
          XM_017004585.1 XP_016860074.1 26, 27 2193
          XM_017004586.1 XP_016860075.1 23, 24 1179
          XM_017004587.1 XP_016860076.1 27, 28 2370
          XM_017004588.1 XP_016860077.1 26, 27 2232
          XM_017004589.1 XP_016860078.1 25, 26 2125
          XM_017004590.1 XP_016860079.1 24, 25 2052
          XM_017004591.1 XP_016860080.1 10, 11 2156
          XM_017004592.1 XP_016860081.1 29, 30 2482
          XM_017004593.1 XP_016860082.1 27, 28 2288
          XM_017004594.1 XP_016860083.1 26, 27 2181
          XM_017004595.1 XP_016860084.1 27, 28 2237
          GenBank mRNA BC031883.2 - 11, 12 577
          BC044844.2 - 11, 12 577
          Gene Symbol: ANKRD36
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_006712514.3 XP_006712577.1 62, 63 4220
          XM_011511130.1 XP_011509432.1 62, 63 4220
          XM_011511131.1 XP_011509433.1 62, 63 4220
          XM_017004009.1 XP_016859498.1 62, 63 4220
          XM_017004010.1 XP_016859499.1 62, 63 4220
          XM_017004011.1 XP_016859500.1 60, 61 4118
          XM_017004012.1 XP_016859501.1 60, 61 4118
          XM_017004013.1 XP_016859502.1 60, 61 4118
          XM_017004014.1 XP_016859503.1 60, 61 4118
          XM_017004015.1 XP_016859504.1 60, 61 4118
          XM_017004016.1 XP_016859505.1 60, 61 4118
          XM_017004017.1 XP_016859506.1 60, 61 4118
          XM_017004018.1 XP_016859507.1 60, 61 4118
          XM_017004019.1 XP_016859508.1 60, 61 4118
          XM_017004020.1 XP_016859509.1 60, 61 4118
          XM_017004021.1 XP_016859510.1 60, 61 4118
          XM_017004022.1 XP_016859511.1 60, 61 4118
          XM_017004023.1 XP_016859512.1 60, 61 4118
          XM_017004024.1 XP_016859513.1 61, 62 4082
          XM_017004025.1 XP_016859514.1 58, 59 4016
          XM_017004026.1 XP_016859515.1 58, 59 4016
          XM_017004027.1 XP_016859516.1 58, 59 4016
          XM_017004028.1 XP_016859517.1 58, 59 4016
          XM_017004029.1 XP_016859518.1 58, 59 4016
          XM_017004030.1 XP_016859519.1 58, 59 4016
          XM_017004031.1 XP_016859520.1 58, 59 4016
          XM_017004032.1 XP_016859521.1 58, 59 4016
          XM_017004033.1 XP_016859522.1 58, 59 4016
          XM_017004034.1 XP_016859523.1 58, 59 4016
          XM_017004035.1 XP_016859524.1 58, 59 4016
          XM_017004036.1 XP_016859525.1 58, 59 4016
          XM_017004037.1 XP_016859526.1 58, 59 4016
          XM_017004038.1 XP_016859527.1 58, 59 4016
          XM_017004039.1 XP_016859528.1 56, 57 3914
          XM_017004040.1 XP_016859529.1 56, 57 3914
          XM_017004041.1 XP_016859530.1 56, 57 3914
          XM_017004042.1 XP_016859531.1 56, 57 3914
          XM_017004043.1 XP_016859532.1 56, 57 3914
          XM_017004044.1 XP_016859533.1 54, 55 3812
          XM_017004045.1 XP_016859534.1 54, 55 3812
          XM_017004046.1 XP_016859535.1 60, 61 3975
          XM_017004047.1 XP_016859536.1 59, 60 3907
          XM_017004048.1 XP_016859537.1 58, 59 3834
          XM_017004049.1 XP_016859538.1 60, 61 4009
          XM_017004050.1 XP_016859539.1 45, 46 2413
          XM_017004051.1 XP_016859540.1 43, 44 2627
          GenBank mRNA AB046861.1 - 4, 5 889
          BC146835.1 - 4, 5 900 8860491
          Gene Symbol: ANKRD36C
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001310154.1 NP_001297083.1 73, 74 4863
          GenBank mRNA AK123626.1 - 20, 21 1714
          AL832836.1 - 33, 34 1668
          AL832977.1 - 44, 45 2244
          U28831.1 - 7, 8 370

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding
          ion channel inhibitor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0