Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ANKRD36 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ANKRD36
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 36
          Gene Aliases:
          UNQ2430
          Chromosome Location:
          Chr.2: 97113186 - 97264521 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.541894
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 256725

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ANKRD36
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001164315.1 NP_001157787.1 1 376
          XM_006712514.3 XP_006712577.1 1 686
          XM_011511130.1 XP_011509432.1 1 686
          XM_011511131.1 XP_011509433.1 1 686
          XM_017004009.1 XP_016859498.1 1 686
          XM_017004010.1 XP_016859499.1 1 686
          XM_017004011.1 XP_016859500.1 1 686
          XM_017004012.1 XP_016859501.1 1 686
          XM_017004013.1 XP_016859502.1 1 686
          XM_017004014.1 XP_016859503.1 1 686
          XM_017004015.1 XP_016859504.1 1 686
          XM_017004016.1 XP_016859505.1 1 686
          XM_017004017.1 XP_016859506.1 1 686
          XM_017004018.1 XP_016859507.1 1 686
          XM_017004019.1 XP_016859508.1 1 686
          XM_017004020.1 XP_016859509.1 1 686
          XM_017004021.1 XP_016859510.1 1 686
          XM_017004022.1 XP_016859511.1 1 686
          XM_017004023.1 XP_016859512.1 1 686
          XM_017004024.1 XP_016859513.1 1 686
          XM_017004025.1 XP_016859514.1 1 686
          XM_017004026.1 XP_016859515.1 1 686
          XM_017004027.1 XP_016859516.1 1 686
          XM_017004028.1 XP_016859517.1 1 686
          XM_017004029.1 XP_016859518.1 1 686
          XM_017004030.1 XP_016859519.1 1 686
          XM_017004031.1 XP_016859520.1 1 686
          XM_017004032.1 XP_016859521.1 1 686
          XM_017004033.1 XP_016859522.1 1 686
          XM_017004034.1 XP_016859523.1 1 686
          XM_017004035.1 XP_016859524.1 1 686
          XM_017004036.1 XP_016859525.1 1 686
          XM_017004037.1 XP_016859526.1 1 686
          XM_017004038.1 XP_016859527.1 1 686
          XM_017004039.1 XP_016859528.1 1 686
          XM_017004040.1 XP_016859529.1 1 686
          XM_017004041.1 XP_016859530.1 1 686
          XM_017004042.1 XP_016859531.1 1 686
          XM_017004043.1 XP_016859532.1 1 686
          XM_017004044.1 XP_016859533.1 1 686
          XM_017004045.1 XP_016859534.1 1 686
          XM_017004046.1 XP_016859535.1 1 686
          XM_017004047.1 XP_016859536.1 1 686
          XM_017004048.1 XP_016859537.1 1 686
          XM_017004049.1 XP_016859538.1 1 686
          GenBank mRNA AK304740.1 - 1 316
          AK307629.1 - 1 283
          AK316541.1 - 1 316
          AY358571.1 - 1 375
          BC046186.1 - 1 255
          BC128262.1 - 1 215
          BC128517.1 - 1 215 40118468
          BX647769.1 - 1 321

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0